Nome del prodotto
Cinchocaine hydrochloride, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
SMILES string
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI key
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cinchocaine
manufacturer/tradename
EDQM
mp
99-101 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN5A(6331)
Application
Biochem/physiol Actions
General description
Other Notes
Packaging
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica