Confezionamento
pkg of 60 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
398 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SRM 136F_CERT
SRM 136F_SDS
Applicazioni
Altre note
Potassium Dichromate (K2Cr2O7)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Contatta l'Assistenza Tecnica