Merck
NIST2203
Potassium fluoride
NIST® SRM® 2203, standard for ion-selective electrodes
Slide 1 of 1
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
KF
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.10
Beilstein:
3902818
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
crystals
Confezionamento
pkg of 125 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
858 °C (lit.)
applicazioni
general analytical
Stringa SMILE
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
22981440293160240
Potassium fluoride NIST® SRM® 2203, standard for ion-selective electrodes
NIST2203
Potassium fluoride
grade
certified reference material
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
crystals
form
powder and chunks
form
crystalline powder, powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
packaging
pkg of 125 g
packaging
-
packaging
-
packaging
-
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
Descrizione generale
Applicazioni
A versatile fluoride ion source used in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides.
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Fluoride ion (F-)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica