Merck
P6224
TWEEN® 80
from non-animal source
Sinonimo/i:
Monooleato di polietilenglicole sorbitano, Monooleato di poliossietilene sorbitano, POE (20) sorbitano monooleato, Polisorbato 80
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
non-animal source
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Saggio
≥70.0% (GC)
Stato
viscous liquid
PM
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
Composizione
Oleic acid, ≥70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
Numero d'aggregazione
60
CMC
0.012 mM (20-25°C)
Temp. transizione
cloud point 65 °C
Densità
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
15
Stringa SMILE
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
P6474655207P8074
TWEEN® 80 from non-animal source
Sigma-Aldrich
P6224
TWEEN® 80
TWEEN® 80 viscous liquid, Preservative Free, Low-peroxide; Low-carbonyls
Sigma-Aldrich
P6474
TWEEN® 80
TWEEN® 80 protein grade detergent, 10% solution, sterile-filtered, for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins
Millipore
655207
TWEEN® 80
TWEEN® 80 BioXtra, viscous liquid
Sigma-Aldrich
P8074
TWEEN® 80
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
liquid
form
viscous liquid
assay
≥70.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
aggregation number
60
aggregation number
60
aggregation number
58
aggregation number
60
HLB
15
HLB
15
HLB
-
HLB
15
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
mol wt
-
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
CMC
0.012 mM (20-25°C)
CMC
0.012 mM (20-25°C)
CMC
12 μM (HLB number 15)
CMC
0.012 mM (20-25°C)
Applicazioni
Non-ionic detergent used for selective protein extraction and isolation of nuclei from mammalian cell lines.
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jing-Yu Chen et al.
Journal of colloid and interface science, 526, 356-365 (2018-05-12)
Supramolecular assembly governs the formation and properties of many soft materials. Hence, it is significant to develop convenient approaches to control the assembly process. In this work, it is demonstrated that by using surfactants consisting of a sorbitan group (either
Rokeya Tasneen et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(10), 3664-3668 (2008-08-13)
PA-824 is in phase II clinical testing to treat tuberculosis. At a dose of 100 mg/kg of body weight, it has demonstrated bactericidal activity during the initial and continuation phases of treatment in a murine model of tuberculosis. In a
Syed A Sattar et al.
PloS one, 6(2), e17340-e17340 (2011-03-11)
Human noroviruses (HuNoV), a major cause of acute gastroenteritis worldwide, cannot be readily cultured in the lab. Therefore, a feline calicivirus (FCV) is often used as its surrogate to, among other things, test alcohol-based handrubs (ABHR). The more recent laboratory
Qun Wang et al.
Brain research, 1285, 188-195 (2009-06-17)
The group IIA secretory phospholipase A2 (sPLA(2)-IIA) has been studied extensively because of its involvement in inflammatory processes. Up-regulation of this enzyme has been shown in a number of neurodegenerative diseases including cerebral ischemia and Alzheimer's disease. PX-18 is a
Cristina Marcos-Arias et al.
BMC complementary and alternative medicine, 11, 119-119 (2011-11-29)
Candida-associated denture stomatitis is a frequent infectious disease. Treatment of this oral condition is difficult because failures and recurrences are common. The aim of this study was to test the in vitro antifungal activity of pure constituents of essentials oils.
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica