Scegli un formato
CHF 101.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. A1000000
traceable to USP 1033203
Famiglia di API
ampicillin
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
215 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
1 of 4
Questo articolo | 1033203 | A0166 | A8351 |
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Modalità di resistenza: La somministrazione di ß-lattamasi scinde l′anello ß-lattamico dell′ampicillina e lo inattiva
Spettro antimicrobico: Include batteri gram positivi (simile alla benzilpenicillina) e gram negativi (simile alle tetracicline e al cloramfenicolo).
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica