Scegli un formato
CHF 780.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1134197
Famiglia di API
citalopram
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 25 mg
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
1 of 4
Questo articolo | 1134197 | 1134277 | PHR1902 |
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| packaging pkg of 25 mg | packaging - | packaging - | packaging pkg of 50 mg |
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica