Merck
221260
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
ACS reagent, 99%
Sinonimo/i:
Ammonium ferric sulfate dodecahydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH4Fe(SO4)2 · 12H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NB.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
ACS reagent
Saggio
98.5-102.0% (ACS specification)
99%
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Impurezze
≤0.01% insolubles
≤0.05% not NH4OH pptd.
pH
1 (25 °C, 482.2 g/L)
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (limit about 0.001%)
Zn: ≤0.003%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
F36291.03776215406
form
crystals
form
-
form
solid
form
powder or crystals
assay
98.5-102.0% (ACS specification), 99%
assay
≥99%
assay
99.0-102.0% (iodometric)
assay
98.5-101.5%, 99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
pH
1 (25 °C, 482.2 g/L)
pH
-
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.01%
anion traces
phosphate (PO43-): ≤0.003%
Applicazioni
Ammonium ferric sulfate dodecahydrate may be used as a catalyst to synthesize:
  • Isoamyl acetate from acetic acid and isoamyl alcohol.[1]
  • 2-Amino-5-(5-nitro-2-thienyl)-1,3,4-thiadiazole from 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone via oxidative cyclization.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Study on the Catalytic Synthesis of Isoamyl Acetate Catalyzed by Ammonlum Ferric Sulface Dodecahydrate
Ying Z, et al.
Contemporary Chemical Industry (2006)
Antituberculosis agents VIII: Synthesis and in vitro antimycobacterial activity of alkyl a-[5-(5-nitro-2-thienyl)-1, 3, 4-thiadiazole-2-ylthio] acetates.
Foroumadi A, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 58(11), 1073-1076 (2003)
Contemporary Chemical Industry null
Tomasz Kleszczewski et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 29(4), 755-759 (2002-07-03)
A method for spectrophotometric determination of L-ascorbic acid (vitamin C) in tissues by flow injection analysis is reported. The procedure is based on the oxidation of analyse with iron(III) and 2,2'-dipyridyl. Concentrations of vitamin C in the range of 0.5-20
Mossbauer-Effect Study of the Ferroelectric Transitions in Potassium Ferrocyanide Trihydrate and Ferric Ammonium Sulfate Dodecahydrate.
Gleason TG and Walker JC.
Physical Review, 188(2), 893-893 (1969)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica