Merck
243418
Bromuro di potassio
greener alternative
ACS reagent, ≥99.0%
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
KBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38050405
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
ACS reagent
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
crystalline powder
crystalline solid
crystals or chunks
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
734 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodate (IO3-): ≤0.001%
iodide (I-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
746444221864793604
form
crystalline powder, crystals or chunks, crystalline solid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥99% trace metals basis
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
FT-IR grade
grade
anhydrous
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
pH
5-6 (25 °C, 119 g/L)
pH
5-6 (25 °C, 119 g/L)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Applicazioni
Può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Altre note
Go to Redi-Dri Product Listing 746444
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mild and regioselective oxidative bromination of anilines using potassium bromide and sodium perborate.
Roche D, et al.
Tetrahedron Letters, 41(33), 2083-2085 (2000)
Petr Suchomel et al.
PloS one, 10(3), e0119202-e0119202 (2015-03-18)
The diverse mechanism of antimicrobial activity of Ag and AgBr nanoparticles against gram-positive and gram-negative bacteria and also against several strains of candida was explored in this study. The AgBr nanoparticles (NPs) were prepared by simple precipitation of silver nitrate
An efficient bromination of alkenes using cerium (IV) ammonium nitrate (CAN) and potassium bromide.
Nair V, et al.
Tetrahedron, 57(34), 7417-7422 (2001)
Jacek Zielonka et al.
Free radical biology & medicine, 46(3), 329-338 (2008-11-26)
Methods for the detection and quantitation of hydroethidine (HE) and its oxidation products by HPLC analysis are described. Synthetic methods for preparation of authentic standards (2-hydroxyethidium and diethidium) are provided. Potential applications of the HPLC methods to chemical and biological
Density, viscosity, and electrolytic conductivity of concentrated aqueous electrolyte solutions at several temperatures. Alkaline-earth chlorides, lanthanum chloride, sodium chloride, sodium nitrate, sodium bromide, potassium nitrate, potassium bromide, and cadmium nitrate.
Isono T.
Journal of Chemical and Engineering Data, 29(1), 45-52 (1984)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica