Scegli un formato
CHF 197.00
CHF 467.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Acetonitrile, ≥99.9% (GC)
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
Trasmittanza
195 nm, ≥65%
200 nm, ≥88%
210 nm, ≥93%
235 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | 34888-M | 82063 | 34881 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade for HPLC, for UV | grade for HPLC, for UV | grade for preparative HPLC | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) HPLC-GC: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.9% | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor pressure 72.8 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 72.8 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 72.8 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 72.8 mmHg ( 20 °C) |
Applicazioni
- Optimizing corn silage quality during hot summer conditions of the tropics: Details the application of 96% acetic acid in agricultural practices to improve fermentation quality and nutrient stability in silage, contributing to more sustainable farming methods (Khan et al., 2023).
Altre note
- The article number 34888-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34888-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34888-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 34888-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica