Merck
650528
Etilacetato
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sinonimo/i:
EtOAc
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
506104
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
HPLC Plus
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.03% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
≤10 ng/L Pesticide residue analysis (as heptachlor epoxide)
Residuo dopo evaporazione
≤0.0001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. ebollizione
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 256 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 325-400 nm Amax: ≤0.005
Compatibilità
suitable for residue analysis
applicazioni
PFAS testing
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
43916953744634858
Etilacetato HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sigma-Aldrich
650528
Etilacetato
Etilacetato suitable for HPLC, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
439169
Etilacetato
Etilacetato ReagentPlus®, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
537446
Etilacetato
Etilacetato suitable for HPLC, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
34858
Etilacetato
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
GC/MS: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
GC/MS: suitable, HPLC: suitable
grade
HPLC Plus, for residue analysis
grade
-
grade
-
grade
-
assay
99.9%
assay
≥99.8%
assay
≥99.8%
assay
≥99.7%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
alcohol: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), water: soluble
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Descrizione generale
Ethyl acetate (EA), a carboxylate ester, is bio-friendly organic solvent with a wide range of industrial applications.[1] Its synthesis by reactive distillation[2][3] and by acceptorless dehydrogenative dimerization of ethanol has been explored.[4] Its ability as an acyl acceptor in the immobilized lipase-mediated preparation of biodiesel from crude vegetable oils has been examined.[5] The complete degradation of ethyl acetate to CO2 using manganese octahedral molecular sieve (OMS-2) has been investigated.[6] EA is an effective alternate solvent of diethyl ether, employed for the concentration of eggs, larvae, and cysts in fecal specimens during the Formalin-ether sedimentation technique.[7] Acetaldehyde is reaction intermediate formed during the oxidative combustion of ethanol and ethyl acetate in the presence of copper oxide embedded on Ce-doped titania surface.[8]
Applicazioni
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Altre note
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maria Nikolantonaki et al.
Analytica chimica acta, 660(1-2), 102-109 (2010-01-28)
As volatile thiols are nucleophiles, they are capable of additional reactions with electrophiles. In enology, this concerns reactions between volatile or non-volatile thiols and oxidized phenolic compounds. Initial studies concerning the reactivity of volatile thiols with polyphenols showed that (+)-catechin
Dynamics and control of an ethyl acetate reactive distillation column.
Vora N and Daoutidis P.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 40(3), 833-849 (2001)
Towards a green process for bulk-scale synthesis of ethyl acetate: efficient acceptorless dehydrogenation of ethanol.
Martin Nielsen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(23), 5711-5713 (2012-04-21)
Investigation of ethyl acetate reactive distillation process.
Kenig EY, et al.
Chemical Engineering Science, 56(21), 6185-6193 (2001)
Catalytic Acetylation Amines with Ethyl Acetate.
Camacho-Camacho C, et al.
Main Group Metal Chemistry, 31(1-2), 13-20 (2008)
Articoli
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Protocolli
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica