Origine biologica
synthetic
Saggio
97.0-103.0%
Colore
faintly beige
white to light yellow
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Spettro attività antibiotica
fungi
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Stringa SMILE
[Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 63846 | D0627 | 188549 |
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action cell membrane | interferes | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| assay ≥96% | assay - | assay ≥96% (HPLC) | assay 99% |
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - |
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica