Merck
H5882
Esadeciltrimetilammonio bromuro
≥98%
Sinonimo/i:
CTAB, Cetiltrimetilammonio bromuro, Cetrimonio bromuro, Palmitiltrimetilammonio bromuro
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 G
CHF 88.00
500 G
CHF 265.00
1 KG
CHF 526.00
CHF 88.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.45
Beilstein:
3598189
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Descrizione
cationic
Saggio
≥98%
Stato
(solids)
PM
micellar avg mol wt 62,000
Numero d'aggregazione
170
tecniche
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92 mM (20-25°C)
Punto di fusione
248-251 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Densità
2.30 g/cm3
HLB
10
applicazioni
genomic analysis
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
369325236752365
form
(solids)
form
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥98%
assay
98-102%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
aggregation number
170
aggregation number
-
aggregation number
170
aggregation number
170
HLB
10
HLB
-
HLB
11
HLB
10
description
cationic
description
cationic
description
cationic
description
cationic
Descrizione generale
Il bromuro di esadeciltrimetilammonio è un tensioattivo cationico e un agente battericida. La sua attività può essere neutralizzata da saponi e detergenti anionici. Il bromuro di cetiltrimetilammonio (CTAB) è attivo a pH alcalini nei confronti di batteri Gram-positivi e Gram-negativi.
Applicazioni
Il bromuro di esadeciltrimetilammonio è stato usato:
  • come componente di un tampone sodio fosfato per l'omogenizzazione di tessuti per la determinazione dell′attività della mieloperossidasi
  • nella sintesi di nanobastoncini (nanorod) di oro mediante risonanza plasmonica di superficie per uno studio comparativo
  • nella sintesi di nanobastoncini di oro per studiare gli effetti del bromuro di esadeciltrimetilammonio puro (CTAB) e del CTAB con impurezze iodurate sulla sintesi stessa
Azioni biochim/fisiol
Il bromuro di esadeciltrimetilammonio o bromuro di cetiltrimetilammonio (CTAB) può essere usato per isolare DNA di origine vegetale ad alto peso molecolare (con un metodo rapido) così come il DNA di origine vegetale da usare in analisi PCR (polymerase chain reaction). Gioca un ruolo chiave nella precipitazione degli acidi nucleici. Il CTAB può essere usato come titolante nella titolazione potenziomentrica del perclorato. Può essere usato anche come catalizzatore a trasferimento di fase nelle reazioni di riduzione di areni e di composti eterociclici. È adatto alla determinazione di pesi molecolari delle proteine nei sistemi elettroforetici. Il CTAB può essere usato anche per determinare la concentrazione critica micellare dei detergenti.
Caratteristiche e vantaggi
  • Determina l′incremento dell′agglutinazione mediata da concavalina A
Esclusione di responsabilità
In base alle norme internazionali sui biocidi, tra cui rientrano, oltre ad altri, il Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act dell′EPA (USA), la Biocidal Products Regulation dell′Unione Europea, le norme emanate dalla Pest Management Regulatory Agency canadese, il Biocidal Products Regulation turco, il Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) coreano, questo prodotto non è indicato per l′uso come biocida.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
471.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
244 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Raja Gopal Rayavarapu et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(7), 5050-5055 (2010-03-09)
Recent reports [Smith and Korgel Langmuir 2008, 24, 644-649 and Smith et al. Langmuir 2009, 25, 9518-9524] have implicated certain hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) products with iodide impurities, in the failure of a seed-mediated, silver and surfactant-assisted growth protocol, to produce
Rodrigo Jiménez-Saiz et al.
Frontiers in immunology, 11, 155-155 (2020-03-03)
Eosinophils have emerged as multifaceted cells that contribute to tissue homeostasis. However, the impact of the microbiota on their frequency and function at mucosal sites remains unclear. Here, we investigated the role of the microbiota in the regulation of enteric
Israa Haidar et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32272-32280 (2016-11-17)
The controlled assembly of anisotropic plasmonic nanoparticles (NPs) into highly SERS-active substrates remains particularly challenging for the production of long-term stable NP assemblies in suspension. In this work, we report a simple and efficient strategy to assemble gold nanorods (AuNRs)
K Maki et al.
Biochemical and biophysical research communications, 175(3), 768-774 (1991-03-29)
We investigated conditions for selective solubilization of the intermediate filament (IF) of BHK-21 cells, and found that a cationic detergent, cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), was effective for rapid dissociation of IF into the monomeric form. More selective dissociation was performed with
Lonneke Onrust et al.
Veterinary research, 51(1), 56-56 (2020-04-21)
Butyrate has been used extensively as a feed additive to improve gut health and to decrease Salmonella colonization in poultry. Salmonella mainly colonizes the ceca so butyrate concentrations should be increased in this gut segment. Discrepancies on the effects of
Contenuto correlato
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica