Merck
I0503
Isopentenyl pyrophosphate triammonium salt solution
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
IPP
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 VIAL
CHF 282.00
5 VIALS
CHF 1’020.00
CHF 282.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O7P2 · 3NH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.18
Codice UNSPSC:
12352212
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
≥95% (TLC)
Confezionamento
vial of 200 μg
Concentrazione
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N.N.N.CC(=C)CCOP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h1,3-4H2,2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);3*1H3
JREYOWJEWZVAOR-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
G6772D4287G6025
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
vial of 200 μg
packaging
vial of 200 μg
packaging
vial of 200 μg
packaging
vial of 200 μg
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
concentration
~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
Applicazioni
Intermediate in terpene biosynthesis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
2018 Canadian Urological Association guideline for Peyronie's disease and congenital penile curvature.
Anthony J Bella et al.
Canadian Urological Association journal = Journal de l'Association des urologues du Canada, 12(5), E197-E209 (2018-05-25)
Alanna S Murday et al.
Immunology, 151(4), 385-394 (2017-03-28)
The study aimed to identify an immunoregulatory factor that restores the phosphoantigen response of Vγ9Vδ2
John M Lacy et al.
Urology, 98, 189-194 (2016-07-05)
To identify comorbid conditions that may increase the likelihood of revision surgery after primary penile prosthesis implantation. To evaluate trends in utilization of prostheses and selection of device within the Veterans Affairs (VA) system. A retrospective review of the VA
Zrinka Karačić et al.
Biological chemistry, 398(1), 101-112 (2016-07-29)
In a search for plant homologues of dipeptidyl peptidase III (DPP III) family, we found a predicted protein from the moss Physcomitrella patens (UniProt entry: A9TLP4), which shared 61% sequence identity with the Arabidopsis thaliana uncharacterized protein, designated Nudix hydrolase
Jarika Kaewbanjong et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 69(12), 1716-1723 (2017-08-25)
To investigate the efficacy of clotrimazole microemulsion (CTZ-ME) and its gel form, clotrimazole microemulsion-based gel (CTZ-MBG), for the treatment of oral candidiasis. CTZ-ME and CTZ-MBG were characterized for droplet size and texture, respectively. The ex-vivo permeation study and irritancy assessment
Articoli
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.
Contenuto correlato
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I would like to inquire about the differences between the products I0503 Isopentenyl pyrophosphate triammonium salt solution and 00297 ISOPENTENYL PYROPHOSPHATE TRILITHIUM SAL, as well as which product is more suitable for immune cell stimulation culture.
    1 answer
    1. The primary difference between the two products is the salt form. The I0503 is a triammonium salt and 00297 is a trilithium salt. These salts will ionize in solution. The secondary difference is that the I0503 is in methanol. As methanol is cytotoxic, it would not be suitable for use with cell or animal models. In addition, the 00297 has not been tested for in vitro use.
      To discuss the difference in properties and potential applications further, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica