Scegli un formato
CHF 183.00
CHF 317.00
CHF 633.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
7-Methylguanosine 5′-triphosphate sodium salt, ≥85% (HPLC)
SMILES string
[Na+].C[n+]1cn([C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)c3N=C(N)NC([O-])c13
InChI
1S/C11H20N5O14P3.Na/c1-15-3-16(8-5(15)9(19)14-11(12)13-8)10-7(18)6(17)4(28-10)2-27-32(23,24)30-33(25,26)29-31(20,21)22;/h3-4,6-7,9-10,17-18H,2H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H3,12,13,14)(H2,20,21,22);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,9?,10-;/m1./s1
InChI key
FSMRTZAMTMQMEF-OCMBMSOASA-M
biological source
natural (inorganic)
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
storage temp.
−20°C
Quality Level
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | M3509 | M5883 | D7409 |
|---|---|---|---|
| biological source natural (inorganic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥85% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥92.5% | assay ≥90% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Application
Biochem/physiol Actions
General description
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica