Merck
MAK064
Kit per saggio del lattato
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
Kit per saggio dell’acido lattico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Kit per saggio del lattato, sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
species reactivity
mouse, human
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
activity assay: suitable
input
blood
cell
accession no.
P00338
NC_000011.10
NC_000073.7
application(s)
cosmetics
food and beverages
detection method
colorimetric
fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LDHA(3939)
mouse ... Ldha(16828)
Application
Adatto al rilevamento del L(+)-lattato nel terreno di coltura, nel terreno di fermentazione, nel sangue e nelle cellule.
Il kit del saggio del lattato è stato usato per determinare la concentrazione di lattato nei campioni.
Biochem/physiol Actions
In questo saggio, la concentrazione del lattato si determina con dosaggio enzimatico, che fornisce un prodotto colorimetrico (570 nm)/fluorimetrico (λex = 535 nm/λem = 587 nm), proporzionale al lattato presente. I livelli tipici di sensibilità per questo kit sono compresi tra 0,001 e 10 mM.
General description
Il L(+)-lattato è un composto metabolico che si forma negli animali per l′azione dell′enzima lattato deidrogenasi. Il lattato viene prodotto nelle cellule che proliferano e in condizioni anaerobiche come l′esercizio fisico. Concentrazioni elevate di lattato al di fuori della norma sono state messe in relazione a condizioni patologiche quali cancro, diabete e acidosi lattica. Il L(+)-lattato è il principale stereoisomero del lattato che si forma nel metabolismo intermedio umano ed è presente nel sangue a livelli di circa 1-2 mmol/L. Questo kit fornisce un comodo metodo di rilevamento del L(+)-lattato nei campioni biologici. Non è necessario pretrattare né purificare il campioni.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Min Xu et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 47(1), 151-160 (2018-05-16)
Poor response to chemotherapy leads to the relapse and metastatic progression of tumors. Reprogrammed glucose metabolism is one of the important hallmarks of cancer that facilitates cancer cell survival, proliferation and chemoresistance. However, the precise fate of glucose metabolism and
Bibi Uhre Nielsen et al.
PloS one, 15(9), e0238524-e0238524 (2020-09-12)
Markers of lung inflammation measured directly in expectorated sputum have the potential of improving the timing of antibiotic treatment in cystic fibrosis (CF). L-Lactate might be a marker of inflammation, as it is produced from glucose by polymorphonuclear neutrophils (PMNs)
Prabha Shrestha et al.
PLoS pathogens, 13(9), e1006628-e1006628 (2017-09-19)
Primary effusion lymphoma (PEL) is an aggressive B-cell lymphoma with poor prognosis caused by Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV). Previous studies have revealed that HIF-1α, which mediates much of the cellular response to hypoxia, plays an important role in life cycle
Annasofia Anemone et al.
International journal of oncology, 51(2), 498-506 (2017-07-18)
Dichloroacetate (DCA) can reverse the glycolytic phenotype that is responsible of increased lactate production and extracellular pH acidification in cancer cells. Magnetic resonance imaging-chemical exchange saturation transfer (MRI-CEST) pH mapping is a novel non-invasive imaging approach that can measure in vivo
Ivan Kushkevych et al.
Journal of clinical medicine, 8(7) (2019-07-25)
The small-large intestine axis in hydrogen sulfide accumulation and testing of sulfate and lactate in the gut-gut axis of the intestinal environment has not been well described. Sulfate reducing bacteria (SRB) of the Desulfovibrio genus reduce sulfate to hydrogen sulfide
Articoli
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Contenuto correlato
Contatta l'Assistenza Tecnica