Merck
RDD020
Fosfato di potassio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio prim., Potassio diidrogeno fosfato
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
KH2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri
Saggio
≥99.0% (titration)
Stato
crystalline
Qualità
free-flowing
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
60220-M0424360229
grade
anhydrous
grade
ACS reagent, anhydrous, puriss. p.a.
grade
anhydrous
grade
anhydrous
assay
≥99.0% (titration)
assay
99.5-100.5%
assay
98-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
98-100.5% dry basis
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
-
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: soluble 4.5 parts, alcohol: insoluble
solubility
water: 208 g/L at 20 °C
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica