Scegli un formato
CHF 140.00
CHF 472.00
CHF 880.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc([O-])cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t8-;;;/m0.../s1
SMJHYQCAVHUILN-CZDIJEQGSA-L
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | T2269 | 137254 | T8566 |
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay 99.0-101.0% |
| technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| product line BioReagent | product line - | product line EMPROVE® EVOLVE | product line BioXtra |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 300 |
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica