Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FMR1(2332)
1 of 4
Questo articolo | SAB4200597 | AMAB90704 | SAB1401136 |
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... FMR1(2332) | Gene Information human ... FMR1(2332) | Gene Information human ... FLT1(2321) | Gene Information human ... FDX1(2230) |
| species reactivity human | species reactivity rat, human, mouse, hamster | species reactivity human | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 2D4, monoclonal | clone FMR2.5, monoclonal | clone CL0345, monoclonal | clone 1E7, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ATKDTFHKIKLDVPEDLRQMCAKEAAHKDFKKAVGAFSVTYDPENYQLVILSINEVTSKRAHMLIDMHFRSLRTKLSLIMRNEEASKQLESSRQLASRFH
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica