Scegli un formato
CHF 71.60
CHF 472.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Xylazine hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
InChI
1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
SMILES string
Cl[H].Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI key
QYEFBJRXKKSABU-UHFFFAOYSA-N
assay
≥99.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
1 of 4
Questo articolo | X1126 | SML2386 | SML2401 |
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Product Information Sheet
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica