Merck
504955
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Colonna HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L1
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Grado di funzionalizzazione
12% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
3 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
50494750497150494721
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
5 cm × 2.1 mm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
pore size
180 Å
pore size
180 Å
pore size
180 Å
pore size
180 Å
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Descrizione generale
Usare Discovery® C18 per qualsiasi metodo che specifichi una colonna C18. L′eccezionale profilo dei picchi, la riproducibilità e la stabilità ne fanno la colonna di elezione per tutti i metodi C18, da quelli di routine a quelli più critici.
Caratteristiche e vantaggi
  • Eccellente riproducibilità
  • Picchi eccezionalmente netti per analiti acidi e basici
  • Separazioni LC-MS stabili e a basso spurgo
  • Separazione di peptidi e piccole proteine
  • L′idrofobicità inferiore rispetto a molte colonne C18 confrontabili favorisce analisi più rapide.
Altre note
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T R Shantha Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 38(1), 173-179 (2005-05-24)
A simple, precise and accurate isocratic reverse-phase liquid chromatography method with programmed wavelength detection has been validated to quantify DRF-4367 and Phenol red, simultaneously for application in rat in situ single pass intestinal perfusion study to assess intestinal permeability of
Himal Paudel Chhetri et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 22(5), 483-487 (2014-12-05)
This study presents the optimization of a simple HPLC-UV method for the determination of metformin in human plasma. Ion pair separation followed by UV detection was performed on deproteinized human plasma samples. The separation was carried out on a Discovery
Abbas Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(24), 2423-2429 (2011-07-26)
A novel isocratic reversed-phase high performance liquid-chromatography/ultraviolet detection method for simultaneous determination of cefdinir and cefixime in human plasma was developed and validated after optimization of various chromatographic conditions and other experimental parameters. Sample preparation based on a simple extraction
Ramisetti Nageswara Rao et al.
Journal of separation science, 32(9), 1312-1322 (2009-04-29)
Modafinil, adrafinil and their related substances were synthesized and analyzed by RP-LC with ESI-MS/MS. The ionization mode, polarity, cone voltage, and chromatographic conditions were evaluated. The optimum LC-MS conditions to obtain fragment ions indispensable for identification of the structures were
Yoshinori Masukawa et al.
Journal of lipid research, 49(7), 1466-1476 (2008-03-25)
Ceramides (CERs) in human stratum corneum (SC) play physicochemical roles in determining barrier and water-holding functions of the skin, and specific species might be closely related to the regulation of keratinization, together with other CER-related lipids. Structures of those diverse
Articoli
Method development for HPLC-UV quantification of tanshinone IIA and key ginsenosides in Guanxin Danshen Diwan as per the Chinese Pharmacopoeia draft.
Protocolli
Separations of Tetracycline Antibiotics by Reversed Phase HPLC, Using Discovery Columns
Studies have suggested that there is a correlation between furosemide and improved racing performance, prompting the horse racing industry to monitor the use of this drug
Contenuto correlato
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
General Care and Use of Supelco™ HPLC Columns
Chromatograms
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the  shipping solvent for Discovery® C18 HPLC Column, 504955?
    1 answer
    1. The shipping solvent for Discovery®C18 HPLC Column, 504955 is 66% Methanol: 34% Water.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica