Merck
57293-U
Gruppo fibre SPME polidimetilsilossano/divinilbenzene (PDMS/DVB)
greener alternative
65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Sinonimo/i:
Unità fibra SPME PDMS/DVB
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
(Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB))
StableFlex fiber
pink hub
Livello qualitativo
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pk of 3
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS/DVB coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
Autosampler
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
Categoria alternativa più verde
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
57298-U57327-U57345-U
material
(Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)), plain pink hub, StableFlex fiber
material
StableFlex fiber, plain gray hub
material
StableFlex fiber, plain pink hub
material
fused silica fiber, plain blue hub
compatibility
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300), for use with autosampler
compatibility
Autosampler, for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
compatibility
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300), for use with autosampler
compatibility
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300), for use with autosampler
matrix active group
PDMS/DVB coating
matrix active group
DVB/CAR/PDMS coating
matrix active group
PDMS/DVB coating
matrix active group
PDMS/DVB coating
df
65 μm (PDMS/DVB)
df
30 μm (CAR/PDMS layer), 50 μm (DVB layer)
df
65 μm (PDMS/DVB)
df
65 μm (PDMS/DVB)
needle size
23 ga
needle size
23 ga
needle size
24 ga
needle size
23 ga
packaging
pkg of 3 ea
packaging
pk of 3
packaging
pkg of 3 ea
packaging
pkg of 3 ea
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto specifico per la tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) La microestrazione in fase solida (SPME) è una delle tecnologie verdi di preparazione del campione per l′analisi, in quanto è una tecnica di estrazione che non richiede solventi e le fibre SPME sono riutilizzabili; in più, produce una quantità minima di scarti e per questo rispecchia i principi “Prevenzione” e “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Applicazioni
Il gruppo di fibre per SPME polidimetilsilossano/divinilbenzene (PDMS/DVB) è stato usato per lo scuotimento continuo di flaconcini contenenti il campione dopo l′incubazione per l′analisi dei volatili derivati da frutti di ananas per mezzo della microestrazione in fase solida nello spazio di testa e della gascromatografia−spettrometria di massa (HS-SPME-GC/MS).[1]
Caratteristiche e vantaggi
Progettato per l′uso con il sistema sigillante Merlin Microseal, può essere usato con altri sistemi privi di setto.
Altre note
Rivestimento legato a un′anima di silice fusa flessibile, per un rivestimento più idoneo su una fibra meno fragile. Può esistere una lieve differenza in termini di selettività dell′estrazione rispetto allo stesso rivestimento su un′anima di silice fusa standard. L′assemblaggio di fibre da 2 cm non contiene molle.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Influence of harvest maturity and fruit logistics on pineapple (Ananas comosus [L.] Merr.) volatiles assessed by headspace solid phase microextraction and gas chromatography?mass spectrometry (HS-SPME-GC/MS).
Steingass BC, et al.
Food Chemistry, 150, 382-391 (2014)
Marisela Pontes et al.
Food chemistry, 134(4), 2509-2520 (2013-02-28)
In this study the effect of the cultivar on the volatile profile of five different banana varieties was evaluated and determined by dynamic headspace solid-phase microextraction (dHS-SPME) combined with one-dimensional gas chromatography-mass spectrometry (1D-GC-qMS). This approach allowed the definition of
C A Groom et al.
Journal of chromatography. A, 909(1), 53-60 (2001-02-24)
The cyclic nitramine explosives hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) and octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazine (HMX) were examined in field and microcosm soil samples to determine their patterns of degradation and environmental fates. A number of analytical techniques, including solid-phase microextraction with on-fiber derivatization, gas chromatography-mass spectrometry
Jing Cheng et al.
Journal of chromatography. A, 1218(18), 2476-2482 (2011-03-23)
A novel ultrasound-assisted surfactant-enhanced emulsification microextraction (UASEME) technique has been proposed by using low-density extraction solvents. In the proposed technique, Tween 80 and cyclohexane were injected into 5-mL glass test tubes with conical bottoms, containing 5.00 mL of a water
Elodie Passeport et al.
Journal of chromatography. A, 1217(33), 5317-5327 (2010-07-14)
A solid-phase microextraction (SPME)/gas chromatography (GC)-mass spectrometry (MS) multiresidue analytical method was developed for 16 pesticides presenting different physicochemical properties including diphenyl ether, triazine, ureas, acetamides, benzofuran, thiocarbamate, pyridine carboxamides, chloronitrile, piperedine, and azoles. Optimization was achieved by means of
Articoli
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
Contenuto correlato
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica