Merck
HomeProdottiChimica analiticaPreparazione del campione analitico
Preparazione del campione analitico
L'immagine raffigura un collettore da laboratorio con base e struttura bianca, dotato di un comparatore e di otto tubi di vetro con rubinetti.
La nostra gamma di prodotti per la preparazione e la purificazione dei campioni comprende prodotti per l'estrazione in fase solida (SPE), QuEChERS, microestrazione in fase solida (SPME), monitoraggio dell'aria, decomposizione dei campioni, tecniche di spurgo e trappola, cromatografia flash e LPLC. La nostra gamma completa comprende prodotti per la preparazione di campioni clinici, farmaceutici e ambientali, per la rimozione dei fosfolipidi, per l'analisi di campioni di diossina e PCB, nonché tubi di desorbimento e cartucce adsorbenti per il campionamento attivo e passivo dell'aria.
L'immagine mostra vari pezzi di vetreria scientifica, tra cui un becher, una beuta e un matraccio a fondo tondo, ognuno dei quali è ornato da un simbolo colorato della doppia elica del DNA. Questo suggerisce che l'attrezzatura è utilizzata per esperimenti di biologia molecolare o genetica.
Portafiltri da laboratorio
Un'ampia selezione di portafiltri in vetro, acciaio inox e plastica da utilizzare con filtri a membrana a disco tagliato per la filtrazione di liquidi e gas, compresi i portafiltri per siringhe, gli alloggiamenti per filtri in linea e i portafiltri per la filtrazione sottovuoto e a pressione.
Millipore® Membrane filtranti
Le membrane Millipore® hanno supportato la filtrazione di laboratorio nei settori accademico, farmaceutico e industriale fin dagli anni '50. Forniamo una gamma di prodotti chimici per membrane, tra cui gli esteri misti di cellulosa MF-Millipore®, il PVDF Durapore®, il polietersolfone Millipore Express® PLUS e il PTFE idrofilo e idrofobo.
Compresse appena prodotte tenute tra le mani guantate di un operatore farmaceutico
Esplora altre categorie
L'immagine mostra un assortimento di filtri per siringhe colorati in formato sterile e non sterile.
Filtri per siringa Millex®
I filtri per siringa Millex® sono disponibili in formato sterile e non sterile, con numerose opzioni di membrana e di alloggiamento per consentire la compatibilità con diversi solventi e tipi di campioni per applicazioni quali HPLC, UHPLC e test di dissoluzione.
Visualizza i prodotti
L'immagine raffigura un collettore da laboratorio con base e struttura bianca, caratterizzato da un comparatore e otto tubi di vetro con rubinetti su uno sfondo giallo.
Estrazione in fase solida e QuEChERS
I prodotti includono cartucce, provette di vetro, piastre a 96 pozzetti, provette QuEChERS (SPE dispersivo), SPE online e manifold per il vuoto per tutte le vostre esigenze scientifiche.
Visualizza i prodotti
Un ago da agopuntura con impugnatura blu e dettaglio a spirale color oro è presentato su uno sfondo bianco.
Microestrazione in fase solida (SPME)
La microestrazione in fase solida (SPME) è una tecnica di preparazione del campione priva di solventi. Consultate la nostra offerta completa di prodotti SPME. I nostri prodotti innovativi per la SPME includono le fibre SPME intelligenti, le fibre con nucleo in nitinolo e la BioSPME.
Visualizza i prodotti
L'immagine raffigura un gonfiatore di pneumatici rosso e argento con un manometro su sfondo giallo, progettato per misurare e gonfiare la pressione dei pneumatici.
Dispositivi e tubi per il monitoraggio dell'aria
Prodotti di qualità per il monitoraggio dell'aria per il rilevamento e la misurazione dell'esposizione a gas, vapori e particelle nell'ambiente, nell'aria interna e negli ambienti di lavoro. La nostra gamma di prodotti comprende dispositivi di campionamento attivo, passivo e dell'intera aria; pompe di campionamento dell'aria e relativi accessori.
Visualizza i prodotti
L'immagine raffigura un'elegante asta metallica a forma di U con un connettore dorato filettato a un'estremità, presentata su un semplice sfondo bianco.
Epurazione e trappola
Il metodo purge and trap viene applicato per l'analisi dei composti organici volatili (VOC) in campioni acquosi, spurgando il campione con gas inerte e trasferendo gli analiti volatili in una trappola adsorbente in un gascromatografo (GC)
.
Visualizza i prodotti
Due penne bianche con clip e punte argentate, una con cappuccio in plastica trasparente e l'altra senza cappuccio, sono disposte su uno sfondo bianco.
Colonne di estrazione dei liquidi supportate, resine e accessori
Il nostro EXtrelut® NT semplifica l'estrazione liquido-liquido (LLE) sostituendo gli imbuti di separazione. Questo processo a fase singola, privo di emulsioni, è facile da gestire e adatto all'analisi dei metalli in tracce, con un utilizzo minimo di solventi, un'elevata purezza da lotto a lotto, la riproducibilità e il tasso di recupero.
Visualizza i prodotti
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing