Merck
Biosenzory a biozobrazování
Pružné a tenké nositelné biosenzorové náplasti na kůži kulatého a sádrového tvaru pro spotřebitelské a lékařské aplikace.
Biosenzorika a biozobrazování umožňují zkoumat biologické a patologické procesy v živých systémech na molekulární úrovni. Biosenzor je zařízení používané k detekci přítomnosti nebo koncentrace biologického analytu, biologické struktury nebo mikroorganismu. Biosenzory se používají v bioelektronice, při monitorování potravin a životního prostředí a v biomedicínských aplikacích k detekci patogenů, potravinových toxinů a biomarkerů nemocí.  
Biosenzory mají tři hlavní součásti: rozpoznávací součást, která identifikuje analyt a vytváří signál, převodník signálu a čtečku, která měří a kvantifikuje přijatý signál. Bioreceptory, jako jsou protilátky, nukleotidy, enzymy nebo proteiny, fungují jako rozpoznávací molekuly, které se vážou nebo interagují s cílovým analytem nebo biomarkerem. Převodníky signálu mohou fungovat prostřednictvím mnoha různých fyzikálně-chemických vlastností, včetně elektrických, elektrochemických, optických nebo magnetických výstupů.
Bioimaging je optická forma biosenzoriky, která se používá k vytváření neinvazivních vizuálních zobrazení biologických procesů v buňkách, tkáních a anatomii pro přesnější diagnostiku a léčbu nemocí. 
Doporučené kategorie
Reprezentativní chemická struktura polysiloxanu, běžně známého jako silikon a silikonový olej
Silikonové materiály
Naše bezkonkurenční portfolio silikonových materiálů nabízí širokou škálu molekulových hmotností, chemických substituentů...
Obchod s produkty
Lahvičky s kvantovými tečkami od modré přes zelenou až po žlutou a červenou, které ukazují, že vyzařovaná barva je závislá na velikosti.
Kvantové tečky
Prosvětlete svůj výzkum pomocí našeho rozsáhlého portfolia kvantových teček typu jádro, jádro-plášť a legovaných kvantových teček v různých složeních, velikostech, funkcionalizacích a sadách.
Obchod s produkty
Lahvičky s barevnými biomedicínskými polymery plněné pipetou
Biomedicínské polymery
Nabízíme širokou škálu přírodních a syntetických biomedicínských polymerů s pokročilými vlastnostmi, které jsou vhodné pro všechny biomedicínské aplikace.
Obchod s produkty
Modrý hydrofilní polymerní gel s bublinkami
Hydrofilní polymery
Poskytujeme široké portfolio hydrofilních polymerů seskupených podle chemické struktury pro biomedicínské aplikace, katalýzu, samoskladbu a modifikaci povrchů.
Obchod s produkty
Diagnostické zobrazovací metody pro aplikace in vivo zahrnují rentgen, počítačovou tomografii (CT), magnetickou rezonanci (MRI) a fMRI a pozitronovou emisní tomografii (PET). Aplikace in vitro často zahrnují superrozlišení, dvoufotonovou fluorescenční excitační mikroskopii, technologie obnovy/redistribuce fluorescence po fotobleachingu (FRAP) a fluorescenční rezonanční přenos energie (FRET).
Další informace najdete v našem Vydání časopisu Materiálové záležitosti věnované biologickým testům a biologickému zobrazování.