Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 040,00 Kč 3 434,00 Kč |
5 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 13 700,00 Kč |
O této položce
3 434,00 Kč
Ceníková cena4 040,00 KčUložit 15 %biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(C)C
InChI
1S/C20H30N4O11/c1-9(2)17(20(35)22-11(8-25)6-15(29)30)24-18(33)12(4-5-14(27)28)23-19(34)13(7-16(31)32)21-10(3)26/h8-9,11-13,17H,4-7H2,1-3H3,(H,21,26)(H,22,35)(H,23,34)(H,24,33)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI key
UMBVAPCONCILTL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CASP1(834), CASP3(836), CASP7(840), CASP8(841)
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95%, powder | description ~99% (HPLC), powder | description ≥97% (HPLC), powder | description ≥97% (TLC) |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥95% | assay ~99% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) |
| Gene Information human ... CASP1(834), CASP3(836), CASP7(840), CASP8(841) | Gene Information human ... CASP6(839) | Gene Information - | Gene Information human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907), GRM3(2913) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?