Přeskočit na
D4902
Dexamethasone
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Dexamethasone
Synonyma:
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Prednisolone F
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 140,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 270,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 000,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H29FO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
392.46
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-003-9
Beilstein/REAXYS Number:
2066651
MDL number:
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Assay:
≥97%
1 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥97%
form
powder
potency
4-500 ng/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
mp
262-264 °C (lit.)
solubility
methanol: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI key
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Application
Dexamethasone is used to study apoptosis, cell signaling pathways, cell differentiation[1] and gene expression.
Biochem/physiol Actions
Glucocorticoid anti-inflammatory agent
Glucocorticoid anti-inflammatory agent. Regulates T cell survival, growth, and differentiation. Inhibits the induction of nitric oxide synthase.
It is poorly metabolized in the body and has great affinity and bioavailability.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Physical form
powder 2-8 °C; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw
Preparation Note
To prepare 20 μg/ml stock solution, add 1ml absolute ethanol per mg product; gently swirl to dissolve. Add 49 ml sterile medium per ml of ethanol added, while mixing, to acheive final concentration of 20 μg/ml.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D1756D918446165
Dexamethasone VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46165
Dexamethasone
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
97.0-102.0%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
VETRANAL®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dexamethasone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–10 of 20 Questions  
  1. Dear Customer support, Is this product  Dexamethasone, cat #D4902  suitable for in vivo use (mice treatment)?
    1 answer
    1. While we do not conduct in-house testing on these DMSO products in animals, there are numerous research papers available online documenting the utilization of this compound in animal studies. These papers serve as valuable resources for understanding the compound's effects and potential applications in various animal models:
      eNeuro. 2016 Mar-Apr; 3(2): ENEURO.0133-15.2016.
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4819286/
      Mice were injected with carprofen (5 mg/kg, s.c.; catalog #024751, Butler Schein Animal Health) and dexamethasone (40 mg/kg, i.m.; catalog #D4902, Sigma-Aldrich) prior to surgery.
      https://www.google.com/search?q=D4902+mg%2Fkg+mice&rlz=1C1GCEA_enUS976US976&oq=D4902+mg%2Fkg+mice&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRigATIHCAUQIRigAdIBCDg3ODJqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sei=VudraPqaJO6t5NoPvZyokQw
      Helpful?
  2. Two questions: 1. How to store 1mg/ml solution and how stable? 2. Is it advisable to filter working solution 20ug/ml with 0.22 um prior to use?
    1 answer
    1. This product is stable for approximately 5 years in powder form with the vial unopened. It is guaranteed for 1 year from the date of shipment. The stability upon reconstitution has not been determined. However, for a similar product, it is recommended to aliquot and freeze at -20°C after reconstitution. Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C and should be protected from light. Degradation occurs gradually and depends on exposure frequency and intensity. Discolored, cloudy, or particulate-containing solutions should be discarded. Solutions can be sterile filtered using a 0.22 µm membrane, as the powders are not sterile.
      Helpful?
  3. Hello,  I prepared a solution of Dexamethasone in DMSO and PBS for IP injection in mice for 20 days daily. Is it okay to store the solution at 4°C?
    1 answer
    1. Dexamethasone solutions in DMSO are stable for at least 30 days when stored at 4 °C and protected from light. Do not dilute to working concentrations in an aqueous buffer or medium until ready to use.
      Helpful?
  4. Can I store D4902 at -80°C? If I store it at -80°C instead of -20°C, can I use it stably for more than 2 months?
    1 answer
    1. Long-term solution stability studies have not been performed on this material. The impact of stability at -80°C has not been determined. However, an analytical standard available at 1 mg/mL in methanol, as product D-085, has a shelf life of 4 years when stored at -20°C. In addition, therapeutic preparations of Dexamethasone 3.3 mg/mL for injection manufactured by Hospira, list a shelf life of 24 months at -20°C. This product, in solution, may demonstrate similar stability.
      Helpful?
  5. What is the solubility of D4902 (Dexamethasone) in DMSO and ethanol? Additionally, how should stock solutions be stored?
    1 answer
    1. The solubility of D4902 (Dexamethasone) in ethanol is 25 mg/ml and DMSO is 25 mg/ml. Dexamethasone is insoluble in water. Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
      Helpful?
  6. IF Dexamethasone solutions forgrt to protected from light, what will happen in these solutions?
    1 answer
    1. Prepared solutions of Dexamethasone should be protected from light. Degradation occurs gradually and is dependent on the frequency and intensity of exposure. Solutions that appear discolored, cloudy, or contain particulates should be discarded. Unfortunately, there is not way to determine the degree of decomposition.
      Helpful?
  7. I read that the dexamethasone is packaged in a bottomless glass bottle, in an inserted fused cone. Is this cone sealed with a rubber lid to be able to safely open the bottle and dissolve all contents before fully opening the bottle?
    1 answer
    1. Please see the attached images of the vial and cap used to package this product. The cap is a screw-type and does not include a septum. Threading secures the inner cone to the outer vial.
      Helpful?
  8. what are different between D4902 and D1756? and if the same the both, why D4902 is descriptive about 'suitable for cell culture'?
    1 answer
    1. Product D4902 and D1756 are identical compounds, but are tested differently. Product D4902 is tested specifically for suitability in cell culture applications, while the D1756 has a slightly higher minimum purity specification. Please see the sample Certificate of Analysis to view the testing and specifications for each product:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/D1756-BULKBCCK0031.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/D4902-BULKBCCJ0003.pdf
      Helpful?
  9. Are there any references for D2915?
    1 answer
    1. Helpful?
  10. Can I use Product D4902 as a local application (after preparation) to induce osteogenesis in a human clinical trial?
    1 answer
    1. This product is suitable for cell culture application and is intended for research use only. For more information on "Use of Products", please consult our Terms and Conditions https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/legal/terms-and-conditions#3
      Helpful?
1–10 of 20 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review