Přeskočit na
F7131
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly
chromogenic, ≥99% (HPLC)
Synonyma:
FAPGG, N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-L-phenylalanyl-glycyl-glycine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 130,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 210,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
33 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H21N3O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
399.40
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
2 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly,
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)\C=C\c2ccco2
InChI
1S/C20H21N3O6/c24-17(9-8-15-7-4-10-29-15)23-16(11-14-5-2-1-3-6-14)20(28)22-12-18(25)21-13-19(26)27/h1-10,16H,11-13H2,(H,21,25)(H,22,28)(H,23,24)(H,26,27)/b9-8+/t16-/m0/s1
InChI key
ZDLZKMDMBBMJLI-FDMDGMSGSA-N
Gene Information
General description
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly acts as a substrate for angiotensin converting enzyme (ACE), and is used in inhibitory assays of ACE.
A substrate for continuous spectrophotometric assay of angiotensin converting enzyme (ACE).
Application
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly has been used for kinetic spectrophotometric assay of ACE (angiotensin converting enzyme) inhibitory activity.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H4884H1635P3501
description
-
description
-
description
powder, ≥98% (HPLC)
description
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Gene Information
human ... ACE(1636), ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421), ACE2(70008), ACE3(498012)
Gene Information
human ... ACE(1636), ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421), ACE2(70008), ACE3(498012)
Gene Information
human ... ACE(1636), ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421), ACE2(70008), ACE3(498012)
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)