Přeskočit na
SAE0157
Potassium Acetate Buffer Solution
100 mM, pH 5.0, 0.2 μM filtered
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 100,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161703
1 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
The buffer is a 100 mM potassium acetate, pH 5.0 ready-to-use solution prepared with 18 megaohm water and 0.2 μm filtered.
Application
Potassium acetate buffer solution, pH 5.0 is suitable for:
  • Buffering urine in drug hydrolysis procedures when using limpet β-glucuronidase enzymes such as SRE0093, SRE0095, G8132 & G2174
  • The enzymatic assay of β-glucuronidase from Helix pomatia and Bovine Liver (Protocol)
  • Use as a general laboratory pH 5.0 acetate buffering reagent.
Features and Benefits
Ready-to-use premade buffer
  • 0.2 μm filtered
  • pH 5.0 for optimal limpet β-glucuronidase enzyme drug hydrolysis
Free of phosphates, detergents, carbohydrates, or other interferants
The potassium acetate buffer solution was developed specifically for use with the recombinant limpet β-glucuronidase enzyme products SRE0093 and SRE0095. The buffer is free of phosphate, detergents, carbohydrates and other components that may interfere with analysis methods.
Preparation Note
Store the product at 2-8 °C. When stored unopened at 2-8 °C, the buffer is stable for at least two years.
Other Notes
This product is for R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Please consult the Safety Data Sheet for information regarding hazards and safe handling practices.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1805S7899S2404
description
100 mM, pH 5.0, 0.2 μM filtered
description
powder
description
pH 5.2±0.1 (25 °C), Molecular Biology, 3 M, 0.2 μm filtered
description
pH 7.0±0.05 (25 °C), BioXtra, Molecular Biology, 3 M, non-sterile; 0.2 μm filtered
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
nwg
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)