Merck
Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten: Aufreinigung
Dieses Bild zeigt Pellicon® Capsule in der Schrift Mobius® ADC reactor, PAT, Mobius® FlexReady Solution for TFF
Ein Biokonjugat ist ein Komplex aus zwei Molekülen, von denen mindestens eines ein Biomolekül ist. Biokonjugate sind eine vielversprechende und wachsende Klasse innovativer zielgerichteter Therapeutika. Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) sind eine Art von Biokonjugaten, die monoklonale Antikörper (mAbs) verwenden, um hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) an die Zielzellen zu bringen. ADCs bestehen aus einem monoklonalen Antikörper (mAb), der über einen stabilen Linker mit einer zytotoxischen Nutzlast konjugiert ist. Jede Strategie für die Herstellung von ADCs muss sowohl die Produktqualität als auch die Eindämmung wirksamer Wirkstoffe während der gesamten Herstellung berücksichtigen, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.
Die Reinigung von Biokonjugaten und ADCs muss Verunreinigungen, einschließlich hochmolekularer Spezies wie Aggregate und unerwünschter Spezies mit niedrigem und hohem Wirkstoff-Antikörper-Verhältnis (DAR), sowie niedermolekulare Verunreinigungen wie den Wirkstoff, restliche Nutzlast und Lösungsmittel wirksam entfernen. Gleichzeitig muss das Verfahren in der Lage sein, das ADC zu konzentrieren und die Rückgewinnung zu maximieren, ohne dass hydrophobe ADCs ausgefällt werden
Besondere Kategorien
Eine komplexe Industriemaschine, hauptsächlich grau mit blauen Akzenten, mit einer großen Mischschüssel aus Edelstahl, einem Bedienfeld mit Tasten und einem Bildschirm sowie zusätzlichen mechanischen Teilen wie Rohren und Ventilen.
Tangentialfluss-Filtrationsgeräte
Unsere Tangentialfluss-Filtrationssysteme (Crossflow) sind für ein geringes Hold-up-Volumen, maximale Volumenkonzentration und optimale Produktrückgewinnung in Einweg- und Mehrweganwendungen von der Prozessentwicklung bis hin zur großtechnischen Herstellung konzipiert, wobei kompatible Halter für Verbrauchsmaterialien erhältlich sind.
Produkte einkaufen
Satz von Behältern für Ionenaustauschchromatographieharze unterschiedlicher Größe, wobei der größte Behälter auf der rechten Seite ein blaues rautenförmiges Gefahrensymbol aufweist und zwei kleinere Flaschen mit weißen Etiketten und blauem Text vor einem weißen Hintergrund.
Ionenaustausch-Chromatographie-Harze
Die Ionenaustauschchromatographie (IEX) trennt Biomoleküle aufgrund des Ladungsunterschieds zwischen dem Zielmolekül und dem Chromatographieharz. Unsere Anionen- und Kationenaustauschchromatographieharze werden in der Bioprozessindustrie weithin eingesetzt und reinigen effizient mAbs, rekombinante Proteine, Impfstoffe, Plasma und andere therapeutische Moleküle.
Produkte einkaufen
Ein Wissenschaftler in Schutzkleidung, der in einer sterilen Umgebung, möglicherweise für pharmazeutische oder lebensmittelverarbeitende Zwecke, Materialien aus einem Plastikbeutel in einen Trichter aus rostfreiem Stahl umfüllt, der mit einer Metallmaschine verbunden ist.
Nachgelagerter Prozess & Formulierung Chemie
Vereinfachen Sie Ihren Rohstoffbedarf mit unseren vielseitigen nachgeschalteten Chemikalien. Optimale Qualität, Unterstützung und Dokumentation für die Einhaltung von Vorschriften.
Produkte einkaufen
Installation einer Inline-Raman-Sonde in einem 3-Liter-Bioreaktor. Diese Sonde ist über ein Kabel mit dem ProCellics™ Raman Analyzer verbunden, der wiederum an einen Computer angeschlossen ist, auf dem die Bio4C® PAT Raman Software läuft, die die von der Sonde gesammelten Daten analysiert.
In-Line- und Echtzeit-Raman-Überwachung
Die Raman-Spektroskopie gehört zu den zahlreichen Instrumenten, die bei der Umsetzung von PAT eingesetzt werden. Diese Technik kann zur Überwachung von Zellkultur-CPPs wie Glukose, Laktat, Zelldichte und Ammonium sowie von CQAs wie Proteintiter, Glykosylierung und Aggregation eingesetzt werden.
Produkte einkaufen
Überlegungen zu einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Aufreinigungsprozess
ADCs werden mit verschiedenen Technologien aufgereinigt, darunter Ionenaustauschchromatographie (IEX) und Tangentialflussfiltration (TFF). Single-Use-Technologien (SUTs) werden zunehmend bei der ADC-Aufreinigung eingesetzt, da sie das Risiko einer Kreuzkontamination verringern, den Reinigungsaufwand minimieren und die Flexibilität der Herstellungsprozesse erhöhen.
DAR-Variantenentfernung
Die chemische Biokonjugation von ADCs führt zu einer heterogenen Mischung von ADC-Spezies mit variablen DARs. Die DAR ist ein kritisches Qualitätsmerkmal des ADC-Moleküls, da sie mit der Wirksamkeit des Therapeutikums korreliert. Folglich müssen produktbezogene Verunreinigungen, einschließlich Spezies mit hohem und niedrigem DAR-Wert, entfernt werden, um die angestrebte Reinheit zu erreichen.
Lösungsmittelfreiheit
Der ADC-Konjugationsschritt wird in Gegenwart eines organischen Lösungsmittels wie Dimethylsulfoxid (DMSO) oder Dimethylacetamid (DMAc) durchgeführt. Diese Lösungsmittel müssen während der nachgeschalteten Reinigung entfernt werden.
Chemische Kompatibilität
Um die konjugierte ADC-Prozessflüssigkeit effektiv zu reinigen, müssen alle Flüssigkeitswege und Reinigungstechnologien physikalisch mit den organischen Lösungsmitteln kompatibel sein, die im Konjugationsschritt verwendet werden. Darüber hinaus sollte der Gehalt an extrahierbaren Stoffen niedrig sein, um potenzielle Bedenken hinsichtlich der Patientensicherheit zu vermeiden.
Betriebssicherheit
Hochwirksame toxische Linker, Nutzlasten und organische Lösungsmittel erfordern besondere Überlegungen zur sicheren Handhabung und Eindämmung während der ADC-Konjugation und der nachgeschalteten Arbeitsabläufe. 
Lösungen für die effiziente und sichere Reinigung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten
Unsere Lösungen stellen sich den einzigartigen Herausforderungen der Reinigung von ADCs:
  • Single-Use-Technologien, wie die Mobius®-Systeme, verbessern die Sicherheit, Effizienz und Flexibilität in Produktionsumgebungen und weisen eine hervorragende Kompatibilität mit den gängigen Lösungsmitteln auf.
  • Tangential Flow Filtration (TFF) mit Pellicon® Kapseln bietet einen geschlossenen Einweg-Flusspfad für die ADC-Reinigung und erhöht den Durchsatz bei maximaler Bedienersicherheit.
  • Mixed-Mode-Kationenaustausch-Chromatographie, insbesondere Eshmuno® CMX, trennt ADC-Varianten effektiv und behält dabei hohe Selektivität und Flussraten bei.
  • Der ProCellics™ Raman Analyzer misst die Lösungsmittel-Clearance und ermöglicht Prozessüberwachung in Echtzeit.
Animierter Computer-Desktop-Bildschirm
Suchen Sie nach spezifischeren Informationen?
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche für Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation.
Dokumente finden