Merck
67309
Kovac-Reagenz für Indole
suitable for microbiology
Synonym(e):
4-Dimethylamino-benzaldehyd -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 ML
44,60 €
44,60 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4132845
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kovac-Reagenz für Indole, suitable for microbiology
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
agency
according to ISO 16654:2001
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
4-(dimethlyamino)benzaldehyde, 50 g/L
hydrochloric acid, 240 g/L
isoamylic alcohol, 710 g/L
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli
coliforms
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.09293609831.11350
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
agency
according to ISO 16654:2001
agency
-
agency
-
agency
-
product line
BioChemika
product line
-
product line
-
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
composition
4-(dimethlyamino)benzaldehyde, 50 g/L
composition
-
composition
n-butanol , 4-dimethylaminobenzaldehyde , hydrochloric acid
composition
(n-Butanol; Hydrochloric acid; 4 dimethylaminobenzaldehyde)
Application
In Anwesenheit von Sauerstoff können ein paar Bakterien, z.B. E. coli, Tryptophan in Indol und alpha-Aminopropionsäure aufspalten. Dieses Reagenz dient zur Detektion von Indol und zur Identifizierung von indol-positiven und indol-negativen Mikroorganismen.
Kovac′s reagent may be used for spot test for determination of indole by saturating filter paper with the reagent.[1] It may also be used for initial spot test for determination of indole followed by quantification by spectrophotometric assay and HPLC-UV/Vis-MS/MS methods.[2]
General description
Kovac′s reagent is prepared by mixing p-dimethylaminobenzaldehyde, isoamyl alcohol and concentrated hydrochloric acid.[3] For identification of an organism, the formation of Indole from a tryptophan substrate is a useful diagnostic tool. Indole production is a crucial test in identification of Escherichia coli. After incubation, adding the reagent will help in determination if Indole that has been produced. The reagent turns red when reacts with Indole.[4]
Comparable product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
target_organs
Respiratory system
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F
flash_point_c
43 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rita R. Colwell, R. Grigorova
Methods in Microbiology, 19, 27-27 (1987)
S. Harisha
An Introduction to Practical Biotechnology, 193-193 (2005)
Patrick R Porubsky et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 475(1), 14-17 (2008-04-22)
Cytochrome P450 2A13 (CYP2A13) is a lung specific enzyme known to activate the potent tobacco procarcinogen 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) into two carcinogenic metabolites. CYP2A13 has been crystallized and X-ray diffraction experiments illuminated the structure of this enzyme, but with an unknown
Jun-Min Guo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(11), 6556-6561 (2010-05-15)
A simple colorimetric method for the differentiation of indoleacetic acid (IAA) and indolebutyric acid (IBA) in plant samples is described. The color change is based upon the reaction between the auxins and p-(dimethylamino)benzaldehyde (PDAB, Ehrlich reagent) following the electrophilic substitution
R W Trepeta et al.
Journal of clinical microbiology, 19(2), 172-174 (1984-02-01)
Escherichia coli is the most common gram-negative microbe isolated and identified in clinical microbiology laboratories. It can be identified within 1 h by oxidase, indole, lactose, and beta-glucuronidase tests. The oxidase and indole tests are performed as spot tests, and
Artikel
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.