Merck
G7528
D-(+)-Glukose
≥99.5% (GC), BioXtra
Synonym(e):
Aldohexose, Glucopyranose, Dextrose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
250 G
35,50 €
1 KG
109,00 €
5 KG
345,95 €
35,50 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
NACRES:
NA.21
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC), BioXtra
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
biological source
maize
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +53±2°, 3 hr, c = 10 in H2O(lit.)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
Insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying
color
colorless
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
storage temp.
room temp
Quality Level
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
G8270G8769G8644
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
maize
biological source
maize
biological source
-
biological source
-
solubility
H2O: 1 M
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
form
powder
form
powder
form
solution
form
solution
Application
D-(+)-Glucose wurde verwendet:
  • als Komponente des Tris-glucose-EDTA (TGE)-Puffers zur Herstellung bakterieller DNA[1]
  • in der Herstellung von Peptid-Verdünnungspuffer (PDB)[2]
  • in der Herstellung von M17-Boullion-Medium[3]
  • in der Herstellung von phosphatgepuffertem Kochsalzlösungspuffer (PBS) zur Verwendung in der Phosphatcalcium-Transfektion[4]
Features and Benefits
Aus Saccharomyces cerevisiae, ≥ 99,5 % (GC), BioXtra, geeignet für Zellkulturen und Insektenzellkulturen
General description
D-Glucose, ein Monosaccharid-Kohlenhydrat[5], das auch als Dextrose oder Aldohexose bekannt ist, ist ein wichtiger Bestandteil sowohl in der biochemischen Forschung als auch in Zellkulturstudien. Ihr hoher Reinheitsgrad macht sie zu einer hervorragenden Energiequelle für Zellen und zu einem wichtigen Bestandteil von Stoffwechselstudien.[6]Unsere D-Glukose ist von hoher Qualität und kostengünstig, daher ist sie ideal für den Einsatz im zellulären Energiestoffwechsel, in der Fermentation sowie in weiteren biochemischen Forschungsanwendungen geeignet. Ganz gleich, ob Sie die Rolle der Glukose in Zellkulturen untersuchen oder ihre Wirkung auf die Zellenergie erforschen möchten, unsere D-Glukose ist die perfekte Wahl für eine ideale Lösung.
Other Notes
  • Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
  • Für weitere Informationen oder Anfragen zu diesem Produkt klicken Sie bitte hier und füllen Sie unser Online-Formular aus. Unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Preparation Note
Der Stoff kann eine gelbliche Lösung ergeben, wenn er in einer höheren Konzentration als 2 g + 15 ml zubereitet wird.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biomolecular screening of formylpeptide receptor ligands with a sensitive, quantitative, high-throughput flow cytometry platform
Edwards B S, et al.
Nature Protocols, 1(1), 59-59 (2006)
Biochemical parameters in toxicological studies in Africa: significance, principle of methods, data interpretation, and use in plant screenings
Toxicological Survey of African Medicinal Plants, 659-715 (2014)
Carbohydrates
Medical Biochemistry (2017)
Prevalence of Staphylococcus aureus and staphylococcal enterotoxins in raw pork and uncooked smoked ham-a comparison of classical culturing detection and RFLP-PCR
Atanassova V, et al.
International Journal of Food Microbiology, 68(1-2), 105-113 (2001)
Transfer of antibiotic resistance marker genes between lactic acid bacteria in model rumen and plant environments.
Toomey N, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 75(10), 3146-3152 (2009)
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Fragen
1-7 von 7 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 Antwort
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Hilfreich?
  4. Is Product G7528, D-(+)-Glucose, the same as dextrose?
    1 Antwort
    1. Yes, the D-(+) form of glucose is also known as dextrose.
      Hilfreich?
  5. Can solutions of Product G7528, D-(+)-Glucose, be autoclaved?
    1 Antwort
    1. Yes, solutions can be autoclaved.
      Hilfreich?
  6. Is Product G7528, D-(+)-Glucose, the alpha or the beta form of D-(+)-Glucose?
    1 Antwort
    1. This product is a mixture of alpha and beta anomers, although it is primarily the alpha anomer.
      Hilfreich?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?