Automatisierte chemische Synthese
Die automatisierte chemische Synthese ermöglicht eine durchgängige Abwicklung von Reaktionsaufbau, -durchführung, -aufarbeitung, -isolierung und -aufreinigung durch programmierbare Systeme. Mithilfe von Automatisierung und digitaler Steuerung produzieren diese Plattformen kleine Moleküle und andere organische Verbindungen mit verbesserter Geschwindigkeit, Effizienz und Reproduzierbarkeit. Durch die Reduzierung manueller Schritte können Bedienerfehler und das Kontaminationsrisiko gesenkt, die Sicherheit verbessert und den Forschern die Möglichkeit gegeben werden, sich auf die Versuchsplanung und -analyse zu konzentrieren.
In Zusammenarbeit mit SynpleChem bieten wir eine automatisierte Syntheseplattform für die Arzneimittelforschung, medizinische Chemie und allgemeine chemische Synthese an. Das System kombiniert einen Benchtop-Synthesizer mit vorgefüllten Reagenzienkartuschen. Der Benutzer fügt das Ausgangsmaterial hinzu, wählt eine Kartusche aus und startet den Lauf; das Gerät verwaltet die Reaktionsausführung, die Aufarbeitung und die Produktisolierung/-aufreinigung. Eine automatische Waschsequenz bereitet das Gerät für nachfolgende Läufe vor und trägt zur Verringerung von Kreuzkontaminationen bei, wodurch parallele oder sequenzielle Experimente und Routineoptimierungen unterstützt werden.
Produkte
Entdecken Sie unsere große Auswahl an Reagenzienkartuschen mit unterschiedlichen Reaktionsklassen und mehr als 40 verschiedenen Reagenzien:
- N-Heterocyclusbildung (SnAP) - wandelt eine breite Palette von Aldehyden in N-Heterocyclen
- Reduktive Aminierung - wandelt Aldehyde oder Ketone und primäre oder sekundäre Amine in komplexe Amine um
- Protein Degrader formation - entwickelt für PROTAC® Synthese mit einer Vielzahl von PEG-Linkerlängen und entweder VHL- oder CRBN-Liganden
- Biotin-Tags - bindet Biotin-Tags entweder an Aldehyde/Ketone über reduktive Aminierung oder an Amine über Acylierung
- Mitsunobu - bildet Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen durch dehydrierende Kopplung eines primären oder sekundären Alkohols
- Boc-Schutz - sorgt für Boc-Schutz von primären und sekundären Aminen
- Boc-Schutzentfernung - entfernt den Boc-Schutz von Aminen in freie Aminsalze
- Fluorierung - wandelt primäre und sekundäre Alkohole in entsprechende fluorierte Produkte um
- Silylentschützung - entfernt Silylschutzgruppen
- Amidbildung - verbindet Amine und Carbonsäuren
- Suzuki-Kupplung - koppelt Arylhalogenide mit Arylboronsäuren
- Nosylschutz - bietet o-Ns-Schutz von primären/sekundären Aminen und Aminsalzen
- Cbz-Schutz - bietet N-Cbz-Schutz von primären/sekundären Aminen und Aminsalzen
Verwandte Ressourcen
- Article: Synthesis Made Synple – Synple Automatic Synthesizer & Reagent Cartridges
Read the technical article to learn how Synple automated synthesizer reagent cartridges enable fully automated, cartridge-based workflows for organic transformations.
- eBook: A Grand Synthesis: Automation is Changing How Scientists Synthesize Chemicals
Download the ebook (developed with C&EN) to see how automated synthesis platforms streamline workflows and reduce time and resource use.
- Brochure: Synthesis Made Synple - Synple Chem - Automated Chemical Synthesis Platform
Download the brochure to get a detailed overview of the Synple 2 system, including its specifications, workflow steps, compatible cartridges, supported reaction types, setup instructions, and performance data.
- Article: SnAP Reagents
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.
- Article: Partial PROTACs
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Externe Ressourcen
- Chemistry World Webinar: Automated Capsule Chemistry with Synple: Do More, Faster
Learn how automated synthesis technology allows discovery chemists to accelerate research and improve efficiency.
- Wiley Virtual Seminar: Chemputation, Digital Chemistry and Automated Synthesis
Discover a universal approach to chemical synthesis that translates all procedures to XDL that allows chemistry to be communicated universally.
- Webinar: Synthesis Automation with SYNTHIA™ & SynpleChem
Learn how SYNTHIA™ retrosynthesis software, combined with Synple’s automated synthesis technology, streamlines the route planning and execution of novel molecule synthesis. This approach accelerates drug discovery through customized and automatable workflows.