Chromatographiesäulen für das Bioprocessing
Chromatographiesäulen sind entscheidend für die erfolgreiche Trennung Ihrer wertvollen Moleküle. Wir bieten Säulen im Labor-, Pilot- und Prozessmaßstab an, die eine robuste und gleichbleibende Leistung mit der Prozessflexibilität bieten, die Sie für alle Bereiche vom Screening bis zur großtechnischen Produktion benötigen.
Lesen Sie mehr über:
- Vantage®-Säulen für Forschung, Entwicklung und Produktion
- Skalierbare QuikScale®-Säulenfamilie
- IsoPak™ Säulen für Anwendungen im Prozessmaßstab
- Minichromsäulen für die Prozessentwicklung
- Robosäulen® für Hochdurchsatzprozesse
- Hibar®-Säulen für Medienscreening
- Opus®-Säulen für Skalierbarkeit und Flexibilität
Produkte
Vantage® Säulen für Forschung, Entwicklung und Produktion
Vantage® Chromatographiesäulen eignen sich hervorragend für pharmazeutische und biotechnologische Aufreinigungsanwendungen in der Entwicklungs-, Pilot- oder Produktionsphase. Vantage® Säulen sind für eine einfache Montage und Skalierbarkeit von der F&E bis hin zur Pilotproduktion im kleinen Maßstab und einen totraumfreien Betrieb ausgelegt.
- Unsere Laborsäulen der Vantage® L-Familie für Forschung und Entwicklung sind ideal für Anwendungen mit Medien mit kleinen Partikeln geeignet
- Unsere Chromatographiesäulen der Vantage® A2-Familie eignen sich hervorragend für rigide, hochauflösende Chromatographiemedien
- Unsere Vantage® S2-Chromatographiesäulen bieten Flexibilität für eine breite Palette von Anwendungen
Skalierbare QuikScale® Säulenfamilie
Mit dieser robusten, skalierbaren Chromatographiesäulen-Familie wird die Prozessausbeute maximiert, die Produktivität gesteigert und die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt. QuikScale® Säulen erreichen einen extrem hohen Durchsatz und liefern eine höhere Produktreinheit bei höheren linearen Geschwindigkeiten. Sie eignen sich für alle Medientypen, lassen sich leicht und gleichmäßig packen und bieten eine optimale Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Ein innovativer Flussverteiler sorgt für eine vollständige, gleichmäßige Medienausnutzung und reproduzierbare und zuverlässige Trennungen. Durch eine Hochdurchsatz-Option (mit Betriebsdrücken von bis zu 7 bar und Durchflussraten von bis zu 1000 cm/Std.) wird die Flexibilität bei der Prozessgestaltung maximiert. Dies ermöglicht größere Betthöheneinstellungen bei der Verarbeitung von Medien mit hohen Durchfluss- und/oder Gegendruckanforderungen.
QuikScale® Chromatographiesäulen sind für folgende Zwecke konzipiert:
- Skalierbarkeit mit einer breiten Palette von Säulendurchmessern (von 70 mm bis 630 mm) und -höhen (550 mm bis 1100 mm) sowie der Bettsupport-Porengröße (10, 20 und 30 µm)
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten – dank verschiedener Rohrmaterialien (Glas, Acryl, Edelstahl)
IsoPak™ Säulen für Anwendungen im Prozessmaßstab
IsoPak™ Säulen sind schnell und in hohem Maße reproduzierbar. Sie liefern konsistente chromatografische Ergebnisse, die ideal für Anwendungen im Prozessmaßstab geeignet sind. Was eine IsoPak™ Säule auszeichnet, ist das reproduzierbare Packen und Entpacken. Dank einer einzigartigen Ventilkonstruktion wird der Slurry direkt in die Säule gepumpt, sodass die Säule ohne Entfernen der oberen Durchflusszelle gepackt und entpackt werden kann. Durch den geschlossenen Betrieb wird die Exposition zwischen dem Bediener und den chromatographischen Medien drastisch eingeschränkt.
IsoPak™ Säulen sind in einer breiten Palette von Durchmessern (440 bis 1400 mm und größer), Rohrmaterialien und Betthöhen (500 bis 1000 mm) erhältlich. Sie bieten:
- Einheitliches Packen und Entpacken, damit reproduzierbare Ergebnisse erzielt werden
- Einfache Wartung
- Skalierbarkeit
Minichrom-Säulen für die Prozessentwicklung
MiniChrom-Säulen sind für die Prozessentwicklung, die Methodenoptimierung und das Parameter-Screening sowie die Probenvorbereitung konzipiert. MiniChrom-Säulen sind qualitätsgeprüft auf HETP und Asymmetrie und ermöglichen:
- Hervorragende Reproduzierbarkeit
- Ausgezeichnete Skalierbarkeit
- Den bequemen Vergleich verschiedener Chromatographiemedien
Robosäulen® für Hochdurchsatzprozesse
RoboColumns® sind einfach zu bedienende, miniaturisierte Chromatographiesäulen, die je nach Anwendungsbedarf individuell auf dem gängigen und standardisierten 96-Well-Mikrotiterplattenformat angeordnet werden können. Sie sind für die Prozessentwicklung mit hohem Durchsatz, das Screening und die Optimierung von Harzen und Bedingungen sowie die Probenvorbereitung vor der anschließenden Analyse konzipiert.
Opus®-Säulen für Skalierbarkeit und Flexibilität
Vom Labortisch bis zur Produktion ist unser gesamtes Portfolio an Harzen jetzt im Einweg- und Plug&Play-Format erhältlich. Das gemeinsame Angebot kombiniert unsere Hochleistungsharze mit den branchenführenden vorgepackten OPUS®-Säulen von Repligen für ultimative Flexibilität. OPUS®-Säulen ermöglichen eine lineare Leistungsskalierung von der Prozessvalidierung bis zur Produktion.
Zugehörige Produktressourcen
- Data Sheet: Vantage® L Biochromatography Columns
Vantage® L laboratory columns provide advanced design for the increased demands of biochromatography.
- Data Sheet: Vantage® A2 Chromatography Process Columns
Ideal for development, pilot, or production purification in the pharmaceutical biotechnology industry.
- Data Sheet: Vantage® S2 Chromatography Process Columns
Sanitary, for development, pilot, or production purification
- Data Sheet: Isopak™ Biochromatography Columns
Faster, cleaner, and more reproducible packing and unpacking for process scale chromatography columns
- Spare Parts for IsoPak™ Chromatography Columns
Spare Parts List
- Data Sheet: QuikScale® Biochromatography Columns
Innovative chromatography columns for scalable, rapid purification
- Spare Parts for QuikScale® Chromatography Columns (70/100/140 mm)
Spare Parts List
- Spare Parts for QuikScale® Chromatography Columns (200/250/300 mm)
Spare Parts List
- Spare Parts for QuikScale® Chromatography Columns (350/450/630 mm
Spare Parts List
- Tech Brief: Consistent and Predictable Process Scale-up with QuikScale® Biochromatography Columns
QuikScale® columns offer a broad range of performance capabilities—a greater than 400 to 1 range in processing capability with each column size designed to provide proven and consistent performance.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.