Milli-Q® Klinische Wasserreinigungssysteme
Eine zuverlässige Wasseraufbereitung ist für klinische Labore entscheidend für die Einhaltung der CLSI®-Standards und für einen reibungslosen und unterbrechungsfreien täglichen Laborbetrieb.
Die klinischen Wasseraufbereitungssysteme von Milli-Q® bieten robuste Leistung, um die Produktivität und Effizienz des Labors und die Zuverlässigkeit der Patientenergebnisse zu unterstützen:
- Sichern Sie eine gleichbleibende Qualität des klinischen Laborreagenzwassers (CLRW)
- Senken Sie die Betriebskosten dank des geringeren Wasserverbrauchs
- Reduzieren Sie die Ausfallzeiten durch den Wegfall von Wartungsarbeiten (z. B. kein Wechsel des Harzzylinders) z. B. kein Wechsel der Harzzylinder)
- Zeitersparnis durch vereinfachte Anwendung, Datenrückverfolgbarkeit und Wartung
- Mehr Betriebszeit durch Echtzeit-Online-Überwachung und erstklassige Milli-Q® Services
Produkte
Wählen Sie aus einer Reihe von anpassungsfähigen Wasserlösungen
In jedem klinischen Labor, ob in einer großen Prüfeinrichtung, einem Krankenhaus oder einer kleinen Klinik, muss das Wassersystem eingerichtet werden:
- Mit den Qualitätsanforderungen der Analysegeräte und ihrer verschiedenen Anwendungen übereinstimmen
- Volumenanforderungen erfüllen
- An die räumlichen Gegebenheiten des Labors angepasst werden
Wir bieten eine Reihe von Wasseraufbereitungssystemen, die an die Spezifikationen jedes Labors angepasst werden können. Unabhängig von der Größe des Labors, der Einrichtung oder den Qualitätsanforderungen stehen Lösungen zur Verfügung, die von wenigen Litern bis zu mehreren tausend Litern pro Tag reines, CLRW- und ultrareines Qualitätswasser produzieren.
| Ausgangswasser Qualität | Diagnostische Anwendung | Zufuhr zum Analysegerät | Max. Tages kapazität (L) | Produktlinie |
|---|---|---|---|---|
| CLRW | Immunochemie, Biochemie, Modulare Analysen | Automatisiert | 9000† | Milli-Q® CLX |
| 500 | ||||
| Rein / Typ 2 | Hämatologie, Hämostase | Automatisiert | 9000† | Milli-Q® HX |
| 3000 | Milli-Q® HX SD | |||
| Histologie, Zytologie, Mikrobiologie | Handbuch | 300 | Milli-Q® IX | |
| Ultrapur / Typ 1 | Molekularbiologie, HPLC, LC-MS, ICP-MS | Handbuch | 300 | Milli-Q® IQ |
Reduzierung der Betriebskosten und der Umweltbelastung
Innovative Milli-Q®-Systeme wurden entwickelt, um den Wasserverbrauch, den Chemikalienabfall und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren:
Bis zu 50% Wassereinsparung
Die Wiederverwendung von Umkehrosmosewasser (RO) durch E.R.A.® (evolutive reject adjustment) Technologie reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 50% im Vergleich zu herkömmlichen RO Systemen. Dieses Verfahren verlängert auch die Lebensdauer der Vorbehandlungskartuschen, wodurch der Laborabfall weiter reduziert wird.
Keine chemischen Abfälle
Elix® Elektrodeionisationstechnologie (EDI) macht gefährliche chemische Regenerationsverfahren, die damit verbundenen Abfälle und den häufigen Austausch von teuren Harzzylindern überflüssig.
Schneller und einfacher Kartuschenwechsel dank des patentierten, ergonomischen Verschlusssystems der Milli-Q® High-Flow-Wassersysteme.
Effizientere tägliche Abläufe
Wenig Zeit für die Verwaltung von Laborgeräten, einschließlich Wassersystemen, kann wertvolle Zeit für wichtigere Abläufe und dringende Aufgaben sparen.
Milli-Q® Wasseraufbereitungssysteme bieten vereinfachte Abläufe, Wartung und Unterstützung für einen effizienteren Arbeitsalltag. In Kombination mit unserer umfassenden technischen Expertise und MyMilli-Q™ digital services können Sie eine höhere Gesamtproduktivität im Labor erzielen.
- Wartungsfreier Systembetrieb
- Erreichen Sie mehr Betriebszeit des Wassersystems mit MyMilli-Q™ Remote Care
- Einfacher Kartuschenwechsel, der im Haus durchgeführt werden kann
- Mit dem volumetrischen Dispensiermodus der POD-Dispenser kann das System problemlos befüllt werden
- Nur einmal im Jahr Wartung durch einen Servicefachmann
- Reaktiv & sachkundiges Milli-Q® Services Team in jeder Region
- Automatische Benachrichtigung bei Pflegebedürftigkeit mit MyMilli-Q™ Remote Care
- Vereinfachte Online-Vertragsverwaltung
Vergangene und zukünftige Wartungsmaßnahmen werden auf dem interaktiven MyMilli-Q™ Event Traceability Tool übersichtlich dargestellt.
Verbessern Sie das Qualitätsmanagement und die Rückverfolgbarkeit von Daten
Nie wieder einen Datenpunkt verpassen. Milli-Q® Wasserreinigungssysteme zeichnen automatisch alle Wasserqualitätsparameter, Mengen und Systemereignisse direkt im System auf. Zu den Ereignissen gehören Warnungen, Einstellungsänderungen, der Austausch von Reinigungskartuschen, Wartungsaktivitäten und vieles mehr. Dies ist besonders wichtig für klinische Labore, da die Wasserqualität für Labore dokumentiert werden muss, die eine Konformität mit CLSI® anstreben und eine Akkreditierung (oder Reakkreditierung) nach der Norm ISO 15189:2022 benötigen, die von der CAP 15189SM-Akkreditierung unterstützt wird.
- Die E-Record-Archivierung erleichtert die Akkreditierung, da alle erzeugten Daten automatisch im Systemspeicher abgelegt werden.
- Die RFID-Technologie gewährleistet die automatische Rückverfolgbarkeit der Reinigungskartuschen und verhindert das Einsetzen eines falschen Verbrauchsmaterials.
- Das Event Traceability Tool‡ erleichtert die Anzeige von Ereignissen nach Typ und über einen bestimmten Zeitraum und unterstützt die Planung zukünftiger Wartungsarbeiten.
- Wasserqualitätsparameter (Widerstand, Temperatur und TOC) sind schnell durchsuchbar und können über einen bestimmten Zeitrahmen grafisch dargestellt werden‡.
‡Für Systeme, die mit MyMilli-Q™ Remote Care verbunden sind.
Verwandte Ressourcen
- Brochure: Water Purification Solutions for Clinical Laboratories
Discover water systems that drive consistency, efficiency and productivity.
- White Paper: Guide for an Efficient Clinical Laboratory
Learn best practices for efficient water purification system operation and management .
- Brochure: Milli-Q® CLX 7000 Connected, CLRW Clinical Water Systems
The water purification solution must reliably provide your clinical analyzers with consistent water quality that meets CLRW standards of the CLSI®.
- Article: Water for Clinical Chemistry
Explore how high-quality water is essential for accurate clinical chemistry assays and complying with norms and guidelines (e.g. CLSI).
- Article: Ultrapure Water for LC-MS Biomedical Analyses
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
- Article: Assessing the Level of Bacteria in Purified Water
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
- Datasheet: CLX Microbiological Sampling Procedures
How to acquire and prepare high-purity water samples from Milli-Q® CLX water systems for microbiological analysis.
- Article: Water for Histology Staining
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
- Article: Water for DNA Sequencing
Learn how water impurities can impact DNA sequencing from Sanger to Next-Gen, single cell sequencing and beyond. High purity water purified using ultrafiltration is optimal for successful sequencing and related techniques.