Merck
33501
Ethyl diazoacetate
purum
Synonyme(s) :
DAAE
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
N=N=CHCOOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.10
EC Number:
210-810-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
107654
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
purum
impurities
≤10% dichloromethane
refractive index
n20/D 1.46
bp
140-141 °C/720 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
YVPJCJLMRRTDMQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the cyclopropanation of olefins
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mot-clé
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
75-09-2
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :