Accéder au contenu
Produits
Panier
0
FR
FR
Produits
Produits
Applications
Services
Ressources
Soutien
Connexion / S'inscrire
Recherche de commande
Commande rapide
Panier
0
Retour
D-Mannitol
Synonyme(s):
D-mannitol
Formule linéaire :
C6H14O6
Numéro CAS:
69-65-8
Poids moléculaire :
182.17
Products
Marque
Targetmol Chemicals Inc.
Forme physique
Filtrer les produits
Showing 1-1 of 1
Comparer
Numéro du produit
Description
Tarif
TA9H11E4168B
D-Mannitol,
Afficher
Afficher les prix
An unknown error has occured.