mRNA 疫苗和疗法制造
共同推进 mRNA 疫苗和 mRNA 疗法的生产
将mRNA分子送入患者细胞的细胞质的能力为开发满足患者需求的新型疗法提供了可能性。COVID-19疫苗的成功清楚地证明了这些多功能分子刺激患者免疫反应的能力。
mRNA产品的开发相对简单,可利用现有技术进行快速、可扩展的生产。通过酶解工艺简化的生产工作流程最大程度地减少了对大量工艺优化的需求,并使 GMP 设备能够快速切换到新的目标 mRNA 产品。
如需了解更多有关 mRNA 生产工艺以及工艺开发、生产或制剂方面的挑战的信息,请联系我们
。
特色类别
mRNA 产品(包括治疗药物和疫苗)为新的患者治疗提供了令人兴奋的可能性,但需要考虑以下重要因素:
- 生产 mRNA 的可靠 DNA 模板:
mRNA 的生产始于纯化质粒 DNA (pDNA) 模板的生成。从 pDNA 模板生成 mRNA 依赖于高质量的化学品和试剂,用于质粒线性化、体外转录和 RNA 的末端封顶。
- 优化 mRNA 纯化,最大限度地提高 mRNA 产量和回收率:
下游纯化可去除影响 RNA 稳定性和诱发患者免疫反应的内毒素和核酸杂质。mRNA 生产商通常采用切向流过滤 (TFF)、反相离子对、阴离子交换 (AEX)、疏水相互作用色谱 (HIC) 和使用 poly(dT) 捕获的亲和色谱来纯化 mRNA,同时最大限度地提高产量和回收率。易于获得高质量的下游设备和化学品是最大限度减少降解和建立高效纯化流程的关键。
- 利用脂质纳米颗粒高效递送mRNA:
脂质纳米颗粒(LNPs)可保护mRNA不被降解,并在向患者给药时实现分子的高效递送。需要根据给药途径精心选择 LNP 的正确脂质类型、来源和质量,以实现理想的生物分布和疗效特征。
- 为风险评估和法规遵从提供专门支持:
新产品开发的一个重要方面是驾驭法规框架、管理风险和改进生产流程。可靠的技术和法规信息加上特征鲜明、透明的供应链,可以最大限度地降低风险、简化风险评估并加快产品上市速度。
如需了解用于 mRNA 生产和 LNP 制剂的优质原材料,请参阅我们的 小册子.
。
净化
实现产量、效率和 mRNA 回收目标,同时确保可靠的杂质去除。
mRNA 合成和纯化
了解广泛的高质量产品组合如何与正确的分析和测试策略相结合,确保 mRNA 生产取得成功。
可实现出色的产品保留率、回收率和高产率的一次性 TFF 设备
。
制定
优质辅料、定制和组合脂质选项、一次性使用解决方案以及定制服务为 mRNA 药物产品的制剂提供了支持。
Synthetic Lipids for Pharmaceutical Applications
Encapsulation and Formulation with Single-Use Mixers
最终无菌过滤和灌装
可靠、稳健的 mRNA 疫苗无菌过滤、配制和最终灌装对确保患者安全至关重要。
分析软件和 PAT 技术
过程分析技术 (PAT) 和分析软件可用于通过监控过程,在包括 mRNA 疫苗生产在内的各种生产过程中提高质量。
合规与控制
Emprove® 计划是对我们广泛的产品和化学品组合的补充,可方便地获取 Emprove® Dossiers 中可靠的技术、法规和供应信息,以支持您的风险评估连续性和合规要求。
相关文章
- mRNA 技术具有多种治疗功能;其输送系统可诱导蛋白质的产生,从而实现各种应用。
- Cost Modeling Vaccine Manufacturing: Estimate Production Costs for mRNA and other Vaccine ModalitiesA custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
- A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
- 了解 mRNA 疫苗如何诱导免疫,以及如何为疫苗免疫原和其他生物制药制备合成 mRNA。寻找合成 mRNA 所需的试剂。
- Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.
- 查看全部 (4)
查找更多文章和协议
我们能提供哪些帮助
如有任何问题,请提交客户支持请求
或与我们的客户服务团队联系:
发送电子邮件[email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
额外支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.