Referencia standardok a polifenol-katechinek analíziséhez
A katechinek napjaink egészségtudatos világában forró témává váltak. A jelenlegi kutatások szerint a katechinek az alábbiak révén segítik az egészséget:
- csökkentik az atteroszklerotikus plakkok kialakulását
- gátolják a daganatok növekedését a rákos sejtek terjedésében szerepet játszó enzimek gátlásával, a daganatot elősegítő anyagok kiirtásával és a kémiai rákkeltő anyagok blokkolásával
- gátolják a daganatok növekedését /li>
- A magas vérnyomás csökkentése
- Véd az emésztőrendszeri és légúti fertőzésekkel szemben
- A koleszterinszint csökkentése
- A vércukorszint csökkentése
- A vesekövesség megelőzése
- A reumás ízületi gyulladás kialakulásának esélyének csökkentése
- Erősebb csontok előállítása
- A gyulladások csökkentése
A katechinek a polifenolos vegyületek egy csoportja, amely erős antioxidáns, valamint figyelemre méltó antibakteriális, vírusellenes és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Nagy koncentrációban a Camellia sinensis (tea) levelében, kisebb mennyiségben pedig a csokoládéban, a szőlőben, a málnában, az almában, a körtében és a borban találhatók. A fehér tea készítéséhez használt Camellia sinensis nagyon fiatal levelei és bimbói tartalmazzák a legmagasabb koncentrációt; őket követik a zöld tea készítéséhez használt, kissé érettebb levelek. Az Oolong és fekete teák készítéséhez használt idősebb levelek oxidáltabbak, és magasabb koncentrációban tartalmaznak más polifenolokat, köztük aaflavaninokat és aarubigineket.
A katechinek, más antioxidánsokhoz hasonlóan, segítenek megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől. Az oxigén létfontosságú az élethez; azonban reaktív oxigénfajokba is beépül, beleértve a hidrogén-peroxidot, a hipoklórsavat és az olyan szabad gyököket, mint a hidroxilgyök és a szuperoxid-anion. A reaktív oxigénfajok károsítják a sejteket, és szerepet játszanak a szívbetegségekhez, rákhoz és számos más betegséghez vezető lassú láncreakcióban. Az antioxidánsok úgy működnek, hogy megakadályozzák a reaktív oxigénfajok kialakulását, vagy reagálnak velük, mielőtt azok károsíthatnák a sejteket.
A Camellia sinensis levelei legalább nyolc polifenol katekint tartalmaznak. A tealevelekben található hat uralkodó katechin a katechin, a gallokatechin-gallát (GCG), az epigallokatechin (EGC), az epikatekin (EC), az epikatekin-gallát (ECG) és az epigallokatechin-gallát (EGCG), melyek közül az EGCG a legnagyobb mennyiségben előforduló.
Analitikai kihívás
A katechinkoncentrációt meghatározó elemzők számára kihívást jelent a kereskedelmi forgalomban kapható katechin-referenciaoldatok hiánya. Az egyik lehetőség a referencia standardok házon belüli előállítása az egyes katechinvegyületekből. Ez általában nem költséghatékony megoldás a következők miatt:
- A nagy tisztaságú katechinvegyületeket gyakran nehéz beszerezni, és nagyon drágák.
- A katechinek, mind tisztán, mind oldatban megfelelő tárolást igényelnek.
- Hőre, fényre és levegőre érzékenyek.
- A standardok elkészítése időigényes folyamat
A megoldások
Az igény kielégítésére nyolc katechin analitikai referencia standard oldatot fejlesztettünk ki. Ezeket a Supelco márkájú standardokat úgy állítják elő, adagolják, csomagolják és tárolják, hogy minimalizálják a kémiai bomlást és maximális eltarthatóságot biztosítsanak. Minden standardhoz analitikai tanúsítvány tartozik, amely tartalmazza a tisztaság meghatározását. A katechinek a koncentráció, a komponensek és az oldószer kifejezetten testre szabott kombinációiban is elkészíthetők az egyedi kémiai standardok programunk segítségével. Ezenkívül egy egyszerű, robusztus LC-UV módszert fejlesztettünk ki az Ascentis RP-Amide oszlop használatával (1. ábra). A módszer az MS detektálással is kompatibilis. Reprodukálható analitikai eredményeket és kiváló csúcsformát biztosít.
1. ábra.Hat elsődleges zöldtea-katechin HPLC-analízise (565324-U)