Merck
KezdőlapKalibrálás, minősítés és validálásA megfelelő referenciaanyag minőségi osztály kiválasztása
A megfelelő referenciaanyag minőségi osztály kiválasztása
minőségi osztályzatok, analitikai tanúsítványok és metrológiai nyomonkövethetőség és mit jelentenek az Ön számára
Ki használ referenciaanyagokat?
A referenciaanyagok az analitikai vizsgálati munkafolyamat kritikus elemei. A mérőrendszerek kalibrálásán, a módszerek validálásán és a minőségellenőrzési programokon keresztül a referenciaanyagok biztosítják a vizsgálatok pontosságát. A hitelesített referenciaanyagoktól (CRM) és a referenciaanyagok más minőségi osztályaitól kezdve az analitikai tanúsítványokon, a metrológiai nyomon követhetőségen és más fogalmakon át a referenciaanyagok világa hatalmas, és időnként zavaros. 
Ezek a táblázatok kritikus referenciaanyag-témákat mutatnak be, információt nyújtanak a metrológiai nyomon követhetőségről, a referenciaanyagok hierarchiájáról, az analitikai tanúsítványokról, a referenciaanyagok formátumáról és felhasználásáról, valamint a célnak megfelelő kiválasztási megfontolásokról. A laboratóriumi vizsgálati alkalmazáshoz megfelelő referenciaanyag megfelelő kiválasztása fontos, mert az eredmények csak annyira pontosak, mint a referencia.
Metrológiai nyomon követhetőség - SI mértékegységek
1. ábra. Metrológiai nyomon követhetőség
Metrológiai nyomon követhetőség és SI-egységek a referenciaanyagokhoz
A metrológiai nyomon követhetőség fontos fogalom a referenciaanyagok világában. A metrológiai nyomon követhetőség egyik alapvető fogalma az SI mértékegység. A Nemzetközi mértékegységrendszer (International System of Units, SI) hét mértékegységet határoz meg alapkészletként, amelyből minden más SI-egység levezethető. A referenciaanyagok nyomonkövethetőségének két legelterjedtebb SI mértékegysége a kilogramm és a mol.
A metrológiai nyomonkövethetőség azt jelenti, hogy a mérések értelmesen összehasonlíthatók, különböző helyeken, különböző időpontokban, különböző emberek által, különböző berendezésekkel végzett mérések.
A mérési eredményt dokumentált és megszakítás nélküli kalibrálási láncon keresztül kell viszonyítani egy referenciaértékhez, visszavezetve az SI mértékegységig
ISO 17034-és-minőségi osztályok-szabványok, referenciaanyagok és hitelesített referenciaanyagok
A referenciaanyagok hierarchiája - Melyek a különböző típusok?
2. ábra. A referenciaanyagok hierarchiája - Melyek a különböző típusok?
Nemzeti metrológiai szabvány (pl. NIST, JRC, NMI Australia)
Összefoglaló szabvány (pl. USP, EP, BP, JP, IP)
  • Meghatalmazott testület által kiadott szabvány
  • A legmagasabb szintű pontosságot biztosítónak tekintik & nyomonkövethetőség
Tanúsított referenciaanyag (CRM) (ISO 17034, 17025)
    • A legmagasabb szintű pontosságot, bizonytalanságot és SI mértékegységre való visszavezethetőséget biztosít
    • Akkreditált referenciaanyag-gyártó által gyártott
    Referenciaanyag (RM) (ISO 17034)
    • A CRM-eknél kevésbé szigorú ISO követelményeket teljesíti
    • Akkreditált referenciaanyag-gyártó állítja elő
    Analitikai szabvány (ISO 9001)
    • Elérhető analitikai tanúsítvány
    • A minősítés szintje változó
    Reagens minőségű / kutatási vegyszer
    • Elképzelhető, hogy analitikai bizonyítvánnyal rendelkeznek
    • Nem referenciaanyagként való felhasználásra jellemezhető
A referenciaanyag-hierarchia öt fő minőségi fokozatot foglal magában, a nemzeti metrológiai és egyéb elsődleges szabványoktól a hitelesített referenciaanyagokig (CRM), a referenciaanyagokig (RM), az analitikai szabványokig és a kutatási minőségű vagy kutatási vegyszerekig. A tanúsítási szint és a nyomonkövethetőségi követelmények minden magasabb szinten nőnek. Ahol a nemzeti kormányok adják a szabványosítást a legfelső szintre, ott a CRM-ek és RM-ek szabványosítását speciális ISO-irányelvek biztosítják. Ezek az ISO-követelmények közé tartozik az ISO 17034, az ISO/IEC 17025 és az ISO Guide 31.
A referenciaanyag-gyártóknak meg kell felelniük ezeknek az ISO-követelményeknek ahhoz, hogy CRM-eket vagy RM-eket gyárthassanak. Mindkét minőségi osztály esetében analitikai tanúsítványt kell kiállítani, és az abban szereplő információkat a fent említett ISO-irányelvek határozzák meg. Az utóbbi két szintre vonatkozó minőségi előírásokat az egyes gyártók határozzák meg, nem pedig a nemzeti kormányok vagy a CRM-ekre és RM-ekre vonatkozó ISO-akkreditációk.
What is Measured in Each Grade of Reference Material?
Az anyag tisztaságát és azonosságát általában az öt minőségi fokozat mindegyikére vonatkozó analitikai tanúsítvány tartalmazza. A tartalom és a stabilitás az elsődleges szabványok vagy az ISO által meghatározott CRM és RM esetében szükséges.
Az analitikai szabványok és a kutatási vegyszerek tartalmazhatják, de nem tartalmazhatják ezt a két paramétert, mivel ezek feltüntetése a gyártótól függ. Az analitikai standardok bizonyos esetekben az ISO 80-as útmutatónak megfelelő minőségellenőrzési anyagok is lehetnek.
A homogenitás az elsődleges standardok, a CRM és az RM esetében követelmény, de ez a paraméter az alacsonyabb minőségi osztályoknál nem található meg. A bizonytalansági és nyomonkövethetőségi információk csak az elsődleges standardokra és a CRM-re korlátozódnak. A gyógyszeriparban a másodlagos szabványok lehetnek CRM-ek vagy RM-ek, de itt a nyomonkövethetőségnek két különböző típusa van - az ISO által meghatározott CRM esetében az SI mértékegységre, valamint az elsődleges kompendialis szabványra való nyomonkövethetőség, ami a gyógyszeripari másodlagos szabványokra jellemző követelmény.
ParaméterNMI szabványSzöveges szabvány
Tanúsított referencia
anyag
ReferenciaanyagAnalitikai szabvány
Tisztaság
Content   
Szabályozhatóság 
Homogenitás    
bizonytalanság     
Nyomon követhetőség   
TypeElsődleges mérőszabvány vagy elsődleges szabvány (gyógyszer) Elsődleges vagy másodlagos szabvány
(gyógyszer)
Másodlagos standard
(Pharma)
1. táblázat. A referenciaanyagok hierarchiája - mi a különbség?
A referenciaanyag analitikai tanúsítványának megértése
A tanúsított referenciaanyag (CRM) vagy referenciaanyag fokozathoz tartozik az analitikai tanúsítvány (CoA). A CoA-n belül számos minőségi paramétert kell érteni, amelyek megértése kritikus fontosságú: pontosság, konzisztencia, homogenitás, tisztaság és stabilitás. Azt is fontos megérteni, hogy mit tanúsítanak - nevezetesen a tanúsított tulajdonságértéket, legyen az koncentráció, hatáserősség vagy tartalom.
Figyeljen arra, hogy a CoA-t a gyártó minőségbiztosítási rendszerei, a referenciaanyag tanúsítási folyamata és a CRM esetében a nyomonkövethetőségre vonatkozó támogató információk tekintetében vizsgálja meg. A CoA fontos, mivel olyan információkat adhat a laboratóriumnak, amelyek biztosítják, hogy a referenciaanyag tanúsítása megfeleljen a vizsgálati módszer vagy alkalmazás céljának
Elemzési tanúsítvány - hitelesített referenciaanyag
Pontosság
Összehasonlítás elsődleges forrással vagy hitelesített második forrással - görbe/kalibrációs standard. Több független készítmény összehasonlítása.
Konzisztencia
A tételek közötti konzisztencia az előző tétellel való összehasonlítással ellenőrizhető.
Szabilitás
A lejárati idő megállapítása valós idejű stabilitási tanulmányok segítségével.
Homogenitás
Az ampullák/flakonok tételén belül.
Tisztaság
Megfelel a tiszta anyagnak. Nincs szennyeződés vagy bomlás.
Referenciaanyag-formátumok - szükséged van-e egy tiszta, oldatos vagy mátrixos anyagra?
A referenciaanyagok különböző formátumokban használhatók a vizsgálati laboratóriumban, a termék elérhetőségétől és a módszer követelményeitől függően. A referenciaanyagok három formátuma a tiszta vagy por alakú, az oldatos vagy a mátrixos. A Supelco® referenciaanyag családja a vizsgáló laboratórium igényeitől és a vizsgálati alkalmazástól függően mindegyik formátumban tartalmaz CRM-eket, RM-eket vagy analitikai standardokat.
 Neat AnalitAz oldatbanA mátrixban
FormájaAmpulla/líofilizáltAmpulla/ampulla/ampulla/üvegAmpulla/ampulla/ampulla/üveg
FelhasználásNapi/heti mérlegelés a készletszintek és a munkamegoldások készítéséhez
Kész, hitelesített és
felhasználásra vagy hígításra kész
Kész és hitelesített
munkaszinten a választott mátrixban
b>ElőnyökSzéles körben elérhető
Rugalmasan használható
számos alkalmazásban
Nagyobb egységméretek is elérhetők
./td>
Kényelmes - időt takarít meg
A koncentráció hitelesített
és nyomon követhető
Stabil - védett a
párolgás, transzspiráció, O2
Kényelmes - időt takarít meg
Nincs szükség további hígításra
a választott mátrixban
.br>
A koncentráció és a stabilitás
hitelesített és nyomon követhető
HátrányokMeglehet, hogy nehéz kezelni: Higroszkópos, viszkózus, instabil
Időigényes
Az eredményekben potenciálisan nagyobb heti eltérések lehetnek
Az analitok megfelelő keveréke szükséges a megfelelő koncentrációban és mennyiségben
A hígítószer kompatibilitása a módszerrel
Hosszú távú analit-stabilitás
mátrixban vs. hígítószerrel szemben
Különleges kezelési megfontolások és a biológiai mátrixok tárolása
2. táblázat. Különböző formátumok - Hogyan használják a referenciaanyagokat a vizsgáló laboratóriumban?
Válassza ki a megfelelő referenciaanyagot az Ön vizsgálati céljához
A műszerek minősítése és kalibrálása szempontjából a nyomonkövethetőség megteremtése és fenntartása kritikus fontosságú. A kiválasztott referenciaanyagnak segítenie kell a laboratóriumot ennek elérésében. A napi rutinszerű rendszeralkalmassági alkalmazásokban fontos lehet, hogy olyasmit minősítsünk, ami praktikus és könnyen használható, ugyanakkor megbízható és költséghatékony a mindennapi használatban. A módszerek validálásánál kritikus fontosságú, hogy nagy pontosságú és precíz anyagokat használjunk, hogy bizonyítani tudjuk, hogy a laboratóriumi módszer pontos és precíz. Azonosítási és szűrési célokra a referenciaanyagok fontos jellemzői közé tartozik a bizonyított hitelesség és azonosság. Kvantitatív meghatározáshoz, vizsgálatokhoz vagy stabilitásértékeléshez stabil és pontos referenciaanyagokra van szükség.
A vizsgálat típusaA referenciaanyag felhasználásaPéldákA referenciaanyaggal szemben támasztott követelmények
Készülék minősítése/
Kalibrálás
A rendszer teljesítményének megállapítása
Mérési pontosság/td>
Éves minősítések
Rutinszerű mérlegkalibrálások
Visszavezethető
Rutinszerű kalibrálás/<
Rendszer alkalmasság
Napi / heti
Rendszer / módszer specifikus
Rutinszerű teljesítmény megállapítása
Használat előtti mérlegkalibrálás
Rendszer teljesítményének ellenőrzése
LC-UV/MS; GC-FID...
Kvalifikálja a használatra való alkalmasságot
Módszer validálása Pontosság
Precizitás
Specificitás és interferenciák
LOD/LOQ & Linearitás
Pharma QC; Környezeti vizsgálatok
Az analit(ek) standardjai, interferenciák, szennyeződések
Pontosság
Visszavezethető
Identitás Ismeretlen és ismert összehasonlítása A gyógyszeripari, élelmiszeripari stb. alapanyagokba
kerülő nyersanyagok.
Szűrővizsgálatok
Autenticitás
Tartalom vagy vizsgálatAz analitok mennyiségi meghatározása Peszticid/toxin határértékek
Pharma QC - API tartalom
Tanúsított tartalom
Visszakövethető
Szabályozhatósági értékelésA termék stabilitásának ellenőrzésePharma QCStabil, homogén
Belső minőségellenőrzésMódszer pontosságAz analitok rutinszerű mennyiségi meghatározása
- gyógyszer/peszticidek/diagnosztika
Tanúsított tartalom
Visszavezethető
3. táblázat. Referenciaanyagok használata - Vizsgálat típusa
Melyik minőségi osztály a legmegfelelőbb az Ön céljához?
A referenciaanyagok kiválasztása során a célnak való megfelelésre vonatkozó döntések számos tényezőtől függhetnek, a szabályozási követelményektől, a rendelkezésre állástól és a vizsgálati alkalmazás típusától a pontossági szintig és a mintamátrixig.
Vizsgálat típusaNMI szabványSzerkesztett szabványTanúsított referencia
Anyag
Referencia
Anyag
Analitikai szabványReagens kémiaiAttribútumAttribútum
Műszer
minősítés/
kalibrálás
   Traceability &;
Accuracy
Rutin
kalibrálás/
rendszer alkalmassága
  Kvalifikált szabvány
(elsődleges vagy
másodlagos)
Módszer validálása   Értékesség, pontosság,
torzítás
IdentitásAutenticitás
tartalom vagy vizsgálat  Kvalifikált szabvány
Szabályozhatóságlehet Kvalifikált szabvány
Belső minőség
ellenőrzés
lehet   Minősített szabvány
Szabályozás/
Akkreditáció
  Kvalifikált szabvány
4. táblázat. Célnak megfelelő iránymutatás a szabványok kiválasztásához
A bizonytalanságok becslése és a referenciaanyagok használata (EURM): Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) tanfolyama
Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja ingyenes oktatási eszközt indított a referenciaanyagok kiválasztásáról és helyes használatáról. A 8 modul közül a legfontosabb tanulási célok a következők:
  • A bizonytalanság és a metrológiai nyomon követhetőség alapfogalmainak megértése.
  • Tanulja meg, hogyan használjon referenciaanyagokat a mérési bizonytalanság becsléséhez és hogyan állapítsa meg a mérési eredmények metrológiai nyomon követhetőségét.
  • Tanulja meg, hogyan válassza ki az optimális referenciaanyagot.
  • Megtanulja az ISO/IEC 17025 követelményeit.
  • Megkapja a referenciaanyag optimális használatára vonatkozó gyakorlati tippeket.
Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni és elkezdeni a foglalkozásokat