Kultur Sel 3D
Kultur sel tradisional dikembangkan pada permukaan dua dimensi (2D) yang sederhana dan tidak berpori, yang memfasilitasi perluasan teknik vital ini di seluruh ilmu kehidupan. Karena sel in vivo berinteraksi dengan lingkungannya dalam tiga dimensi, alat, reagen, dan teknik kultur sel 3D telah menghasilkan model sel in vitro yang lebih prediktif untuk berbagai aplikasi dan disiplin ilmu termasuk penelitian kanker, penemuan obat, ilmu saraf, dan pengobatan regeneratif.
Model kultur sel 3D secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama berdasarkan metode: 1) metode berbasis perancah menggunakan hidrogel atau perancah struktural dan 2) pendekatan bebas perancah menggunakan agregat sel yang mengambang bebas, biasanya disebut sebagai spheroid. Pilihan metode pada dasarnya tergantung pada sifat sel itu sendiri, tetapi juga pada tujuan dan sasaran kultur 3D.
Kategori Unggulan
Kami menawarkan jalur sel yang terotentikasi dan bebas kontaminan, banyak di antaranya bekerja sama dengan ECACC; alat yang sangat penting untuk produksi protein, antibodi, virus, dan vaksin.
Meningkatkan subkultur dengan tripsin, alternatif kolagenase. Enzim yang lembut dan larutan non-enzimatik menawarkan kemungkinan kultur yang lebih luas.
Mengembangkan model seluler tingkat lanjut: Hidrogel 3D meniru jaringan fisiologis. Pilihlah hidrogel alami atau sintetis untuk atribut yang tepat.
Perancah kultur sel 3D yang canggih meniru ECM, menawarkan model prediktif untuk proses fisiologis.
Teknik Kultur Sel 3D Berbasis Perancah
Dalam kultur berbasis perancah, sel ditopang dalam semua dimensi baik oleh struktur buatan atau oleh jaringan polimer yang dikenal sebagai hidrogel. Jaringan hidrofilik ini dapat mengandung lebih dari 90% air, dan dapat terdiri dari protein matriks ekstraseluler (ECM) yang berasal dari hewan, atau tersedia sebagai formulasi sintetis bebas hewan. Sel-sel tertanam dalam hidrogel untuk mensimulasikan matriks ekstraseluler in vivo.
Disebut perancah 'keras' juga dapat dibuat menggunakan peralatan kultur khusus dengan struktur berserat atau seperti spons, yang sering kali terdiri dari bahan yang dapat terurai secara hayati seperti polikaprolakton atau polistiren yang transparan secara optik untuk mengoptimalkan pencitraan. Meskipun penyangga yang diproduksi ini kurang seperti ECM in vivo, mereka dapat meningkatkan reproduktifitas dan memfasilitasi pengambilan sel dari kultur.
Sistem Kultur Sel 3D Bebas Perancah
Ketika sel tidak ditumbuhkan di atas penyangga, mereka dapat membentuk agregat 3D yang disebut sferoid, yang mengeluarkan ECM mereka sendiri agar lebih mirip jaringan padat asli. Contoh umum termasuk tumor spheroid kanker, yang memungkinkan studi tentang gradien oksigen dan akses nutrisi dalam pembentukan tumor. Kultur spheroid sering kali disukai untuk skrining senyawa dengan hasil tinggi dalam pengembangan obat dan toksikologi, di mana spheroid menyajikan model yang lebih relevan secara biologis daripada kultur 2D. Kultur spheroid dapat dilakukan di lingkungan yang beragam termasuk lempeng mikro dengan perlekatan rendah, bioreaktor, dan sistem kultur mikrofluida. Baik sistem perancah maupun bebas perancah memungkinkan interaksi ke segala arah dengan substrat, sel lain, dan faktor ekstraseluler.
Aplikasi Lanjutan Kultur Sel 3D
Sistem sel 3D canggih memungkinkan para peneliti hibrida antara aksesibilitas teknik kultur sel 2D klasik dan relevansi biologis model hewan in vivo, dengan lebih sedikit masalah etika. Baru-baru ini, penggunaan metode kultur sel 3D yang canggih seperti tumor spheroids, organoid yang berasal dari sel punca dan pasien, serta rekayasa jaringan melalui bioprinting 3D dengan sel dan bioinks telah diimplementasikan untuk memodelkan respons seluler in vivo secara lebih dekat. Organoid yang berasal dari sel iPS telah tersedia secara komersial untuk jaringan tertentu, sehingga meningkatkan potensi reproduktifitas dan mempercepat hasil dibandingkan dengan organoid yang dikultur di laboratorium.
Kunjungi pencarian dokumen kami untuk mendapatkan lembar data, sertifikat, dan dokumentasi teknis.
Artikel Terkait
- Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
- The TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate is a ready-to-use solution to easily establish 3D cell cultures using fully synthetic hydrogels in a simple and automation-compatible manner.
- 3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
- Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
- The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
- Lihat Semua (47)
Protokol Terkait
- Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
- Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
- This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
- Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
- How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
- Lihat Semua (26)
Temukan Artikel dan Protokol Lainnya
Bagaimana Kami Dapat Membantu
Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan permintaan dukungan pelanggan
atau hubungi tim layanan pelanggan kami:
Email [email protected]