Persiapan Media Kultur Mikroba
Persiapan media kultur mikroba adalah proses pencampuran nutrisi, zat penyangga dan menjaga keseimbangan osmotik, serta inhibitor atau indikator selektif untuk membuat agar atau kaldu yang mendukung pertumbuhan dan diferensiasi mikroorganisme. Penyiapan media kultur mikroba merupakan tugas rutin dalam pemantauan pembusukan dan mikroba patogen secara berkala dalam pengujian mikrobiologi.
Kategori Unggulan
Temukan media kultur mikroba berkualitas tinggi. Pilih dari opsi dehidrasi atau siap pakai, yang memenuhi standar industri dan persyaratan peraturan.
Jelajahi berbagai macam bahan baku media kultur dan suplemen kami untuk tujuan mikrobiologi. Semua bahan baku dan suplemen media kultur kami aman untuk ditangani dan memastikan kinerja yang optimal.
Jelajahi bahan referensi mikrobiologi bersertifikat: Cakram VITROIDS ™, LENTICULE® oleh Supelco®. Ideal untuk pengujian makanan, minuman, dan ganja. Pesan hari ini.
Jenis-jenis Media Kultur
Media kultur mikroba harus menyediakan kondisi pertumbuhan yang optimal untuk semua atau jenis mikroorganisme tertentu. Komposisi yang tepat dari suatu media tergantung pada spesies yang dibudidayakan dan tujuan aplikasi. pH media perlu disesuaikan tergantung pada mikroorganisme. Media kultur mikroba diklasifikasikan berdasarkan beberapa parameter, seperti konstituen kimia, sifat fisik, dan fungsi. Jenis media yang ditentukan oleh parameter-parameter ini dijelaskan di bawah ini.
Klasifikasi Media Kultur Mikroba Berdasarkan Komposisi Kimia
Media Sintetis (Terdefinisi) adalah media dengan bahan kimia yang ditentukan yang biasa digunakan untuk membiakkan fotoautotrof, seperti sianobakteri dan protista fotosintetik. Media ini banyak digunakan dalam penelitian untuk mempelajari metabolisme mikroorganisme.
Media Kompleks
adalah media yang mengandung komponen kimia yang tidak terdefinisi, seperti pepton, ekstrak daging, dan ekstrak ragi, yang memenuhi kebutuhan nutrisi mikroorganisme yang berbeda. Media ini digunakan untuk membiakkan mikroba yang rewel dengan kebutuhan nutrisi yang kompleks.
Media Kultur Mikroba Berdasarkan Sifat Fisik
Media padat
menggunakan 1-7% agar-agar atau 10-20% agar-agar untuk memadatkan kaldu cair. Media padat digunakan untuk mengisolasi mikroba yang berbeda satu sama lain, membuat biakan murni, membuat agar miring, dan membuat agar tusuk. Setelah inokulasi dan inkubasi, sel menjadi terlihat dalam bentuk massa kecil atau kaldu yang kabur.
Media Kultur Mikroba Berdasarkan Metode Persiapan
Media siap pakai adalah media padat atau cair yang disediakan dalam cawan, botol, tabung, atau wadah lain, dalam bentuk siap pakai atau siap pakai setelah dilebur kembali dan ditambahkan.
Media yang dibuat dari formulasi dehidrasi komersial
adalah media dalam bentuk kering yang memerlukan rehidrasi dan pemrosesan sebelum digunakan, sehingga menghasilkan media yang lengkap atau media yang tidak lengkap yang ditambahkan suplemen sebelum digunakan.
Media yang dibuat dari komponen individual
adalah media yang diproduksi oleh laboratorium mikrobiologi sepenuhnya dari bahan-bahannya.
Medium sesuai permintaan diproduksi dengan sistem yang membuat medium kultur steril yang sangat pekat tersedia di laboratorium selama beberapa hari. Dengan pengenceran dengan air steril, dapat menghasilkan sejumlah media siap pakai yang diperlukan sesuai permintaan, tanpa perlu autoklaf.
Persiapan Media Kultur Mikroba
Persiapan media dari formulasi komersial yang telah dikeringkan harus dilakukan dengan mengikuti petunjuk dari pabriknya. Formulasi bahan dasar, seperti pepton, ekstrak ragi, agar, zat penyangga, dan antibiotik, dimodifikasi untuk mencapai konsistensi media. Jumlah yang diperlukan dari media dehidrasi atau bahan-bahan individual dilarutkan dalam air suling dengan pengadukan terus menerus diikuti dengan pemanasan (jika perlu). Media yang mengandung agar harus direndam secara memadai dengan pengadukan yang tepat sebelum dipanaskan. pH harus disesuaikan, dan media dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai untuk sterilisasi dengan panas lembab dalam autoklaf. Zat-zat yang peka terhadap panas (misalnya, protein, enzim) disterilkan dengan menggunakan filter membran.
Media kultur harus disimpan pada suhu yang ditentukan untuk mencegah modifikasi komposisi, dan tidak lebih lama dari masa simpan produk. Persiapan dan penyimpanan aseptik sangat penting untuk melindungi media kultur dari infeksi mikroba. Kehilangan air pada penyimpanan dapat diminimalkan dengan pembungkus kedap air dan/atau penyimpanan pada suhu 5°C ± 3°C. Degradasi kimiawi, misalnya oksidasi atau kehilangan antimikroba, dapat diperlambat dengan perlindungan dari cahaya, panas, dan dehidrasi.
Kunjungi pencarian dokumen kami untuk mendapatkan lembar data, sertifikat, dan dokumentasi teknis.
Artikel Terkait
- Microbiologists focus on reproducible microbial growth, crucial for natural or engineered microorganisms, emphasizing reproducibility in cultures.
- The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
- Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
- Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
- Lihat Semua (30)
Protokol Terkait
- The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
- Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
- Public Health England (PHE) video contains storage conditions and directions for preparing LENTICULE discs as reference materials within solid and liquid media.
- ISO updated Listeria detection standards in 2017, specifying methods for food and environmental samples.
- The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
- Lihat Semua (7)
Temukan Artikel dan Protokol Lainnya
Bagaimana Kami Dapat Membantu
Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan permintaan dukungan pelanggan
atau hubungi tim layanan pelanggan kami:
Email [email protected]