Indikator
Indikator untuk Titrasi dan Aplikasi Lainnya
Kami menawarkan portofolio besar indikator berkualitas tinggi untuk mengamati reaksi kimia. Produk kami tersedia dalam berbagai ukuran kemasan sehingga Anda bisa mendapatkan semua indikator untuk aplikasi spesifik Anda dari satu sumber. Indikator kami akan memungkinkan Anda menentukan titik akhir secara akurat untuk berbagai jenis titrasi.
Portofolio kami meliputi indikator asam-alkali (pH), indikator kompleks atau logam, indikator fluoresensi, dan indikator redoks. Kami juga menawarkan indikator khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi Anda. Semua indikator kami diuji secara ketat untuk memastikan hasil yang akurat, andal, dan dapat direproduksi.
Indikator untuk Analisis Farmakope
Dalam portofolio yang luas dari indikator yang tepat untuk titrasi klasik yang andal, kami menawarkan berbagai macam indikator yang dirancang secara khusus dan diuji secara ketat untuk analisis farmakope. Indikator berkualitas tinggi ini sepenuhnya mematuhi pedoman kualitas otoritatif global dan memenuhi standar Reag. Ph Eur dan standar ACS.
Products
Indikator asam-alkali (pH)
Indikator asam-alkali atau indikator pH adalah asam lemah atau basa lemah yang menunjukkan perubahan warna seiring dengan perubahan konsentrasi hidrogen (H+) atau hidroksida (OH-) atau ion-ion dalam larutan air. Indikator pH terutama digunakan dalam aplikasi laboratorium untuk mengidentifikasi titik akhir reaksi asam-basa dan secara kuantitatif menentukan kandungan asam atau alkali suatu larutan. Ketika digunakan sebagai indikator titik akhir yang cepat dalam titrasi asam-basa, indikator mengalami perubahan warna pada titik ekuivalen, yang memungkinkan pengguna untuk mengenali titik akhir titrasi secara visual.
Indikator fluoresensi
Indikator fluoresensi adalah senyawa yang menunjukkan perubahan sifat fluoresensi sebagai akibat dari perubahan konsentrasi ion hidrogen, potensial oksidasi, atau konsentrasi ion logam. Indikator fluoresensi sangat penting untuk penentuan titik akhir titrasi pengendapan, di mana perubahan yang terdefinisi dengan baik pada salah satu sifat ini terjadi pada titik ekuivalen. Indikator ini juga dapat digunakan untuk menodai dan memvisualisasikan sel, komponen sel, kromosom, dan bakteri, serta mendeteksi reaksi antigen-antibodi.
Indikator redoks
Indikator redoks adalah senyawa yang menunjukkan perubahan warna pada nilai perbedaan potensial tertentu. Indikator ini memiliki bentuk tereduksi dan teroksidasi dalam warna yang berbeda. Indikator redoks digunakan di laboratorium untuk melacak reaksi redoks, untuk menentukan perkiraan potensi redoks, dan untuk menunjukkan titik akhir titrasi redoks (dalam oksimetri). Warna indikator redoks tidak berubah pada nilai pH tertentu, melainkan pada potensi redoks tertentu, yang ditemukan lebih dekat ke titik ekuivalen reaksi.
Sumber Daya Terkait
- Brochure : Colorize Your Lab
Explore our wide range of indicators for classical analytical titrations and utilize smart tables to easily find the ideal one for your specific needs.