Titrasi & Analisis Karl Fischer
Apa itu Titrasi
Titrasi adalah teknik analitik kuantitatif di mana larutan dengan konsentrasi yang diketahui, titran, digunakan untuk menentukan konsentrasi yang tepat dari senyawa yang tidak diketahui atau kemurnian zat. Selama titrasi, titran ditambahkan setetes demi setetes ke sampel terlarut, baik secara manual dengan buret kaca atau dengan titrator. Titrasi selesai jika titran yang ditambahkan sudah cukup untuk bereaksi dengan semua analit dalam sampel. Kelebihan ion titran diidentifikasi melalui perubahan warna indikator atau perubahan potensial listrik. Titik penyelesaian reaksi kimia ini disebut 'titik ekuivalen' atau 'titik akhir'. Pada akhirnya, jumlah analit yang tepat dapat dihitung dari volume titran yang dikonsumsi.
Kategori Unggulan
Hasil titrasi yang dapat dipercaya dengan solusi volumetrik, pengemasan yang inovatif, dan opsi transfer data RFID.
Pastikan penentuan air yang cepat dan akurat dengan titran Aquastar®. Temukan reagen, standar air, dan solusi Karl Fischer untuk analisis yang andal.
Mudah menentukan kadar air dalam padatan, cairan, gas dengan menggunakan reagen Aquastar®. Hasil yang akurat dengan standar air kami untuk titrasi.
Titrasi Karl Fischer (KF)
Titrasi Karl Fischer adalah metode yang digunakan secara luas dalam kontrol kualitas dan dalam proses, produksi, penelitian, dan pengembangan untuk menentukan jumlah air dalam sampel padat, cair, atau gas. Air dapat mempengaruhi kualitas, stabilitas, serta sifat fisik dan kimia bahan baku, bahan antara, dan barang jadi. Metode yang cepat dan akurat ini dapat mengukur kadar air dalam berbagai zat dengan konsentrasi mulai dari 10 ppm hingga 100%. Penentuan air yang tepat diperlukan oleh farmakope, peraturan makanan, pedoman ISO, dan metode ASTM (American Society for Testing and Materials) untuk memastikan kualitas dan stabilitas bahan baku dan produk jadi.
Metode Titrasi Karl Fischer
Metode titrasi Karl Fischer baik volumetrik maupun koulometrik menggunakan deteksi titik akhir bi-potensiometri untuk mengukur yodium yang dikonsumsi air dalam sampel. Kelebihan yodium dalam sel titrasi menyebabkan perubahan potensial, yang mengindikasikan akhir titrasi. Pada titik ini, penambahan atau pembentukan yodium dihentikan. Metode koulometri lebih disukai untuk kadar air rendah dan untuk sampel cair; metode volumetri digunakan untuk sampel padat dan cair dan dapat digunakan untuk kadar air yang lebih tinggi juga.
Kunjungi pencarian dokumen kami untuk mendapatkan lembar data, sertifikat, dan dokumentasi teknis.
Artikel Terkait
- The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
- SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
- For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
- Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
- Lihat Semua (6)
Protokol Terkait
- Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.
- Summary application report for analysis of moisture in Acetone
- Summary application report for analysis of moisture in Methanol
- Summary application report for analysis of moisture in Tablets
- Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine
- Lihat Semua (63)
Temukan Artikel dan Protokol Lainnya
Bagaimana Kami Dapat Membantu
Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan permintaan dukungan pelanggan
atau hubungi tim layanan pelanggan kami:
Email [email protected]