Reagen Titrasi
Titrasi atau titrimetri adalah teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi yang tepat dari senyawa yang tidak diketahui atau kemurnian suatu zat. Analisis yang canggih dan akurat memerlukan larutan volumetrik yang disesuaikan dan diproduksi secara tepat. Portofolio larutan volumetrik kami yang luas dalam berbagai konsentrasi dan kemasan memiliki solusi untuk setiap aplikasi. Khususnya Larutan Volumetrik Titripur® kami merupakan standar kualitas untuk titrasi, siap pakai, dianalisis di laboratorium kalibrasi terakreditasi ISO/IEC 17025 kami.
Lihat Filter Populer:
Produk
Titripur® Larutan Volumetrik
Produk Titripur® kami meliputi larutan volumetrik siap pakai untuk hasil titrasi yang tepat dan andal. Semua larutan Titripur® dapat ditelusuri ke bahan referensi utama dari National Institute of Standards and Technology (NIST) dan dianalisis oleh laboratorium kami yang terakreditasi ISO/IEC 17025. Laboratorium Kontrol Kualitas di Merck KGaA, Darmstadt, Jerman diakreditasi oleh DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Layanan Akreditasi Jerman) sebagai laboratorium kalibrasi D-K-15185-01-00 sesuai dengan DIN EN ISO/IEC 17025. Portofolio Titripur® kami juga menawarkan berbagai solusi yang diproduksi dan dianalisis sesuai dengan bab reagen dalam Farmakope Eropa dan Amerika Serikat untuk analisis obat-obatan dan bahan baku.
Titripac® Kemasan untuk Larutan Volumetrik
Sistem Titripac® adalah sistem pengemasan inovatif untuk larutan volumetrik Titripur® kami yang siap pakai. Kemasan Titripac® yang tertutup rapat mencegah kontaminasi larutan yang disebabkan oleh udara, karbon dioksida, atau mikroorganisme melalui penyimpanan dan penggunaan. Dengan keran terintegrasi, larutan dapat diambil dan langsung dihubungkan ke titrator menggunakan adaptor. Alat ini ramah lingkungan dan mengurangi limbah kemasan; kartonnya dapat didaur ulang dengan limbah kertas dan lapisan dalamnya dapat dengan mudah dilipat menjadi satu dan dibuang secara terpisah.
Titrisol® Konsentrat Volumetrik
Konsentrat Titrisol® memberikan fleksibilitas untuk menghasilkan konsentrasi larutan yang berbeda, memungkinkan pengguna untuk mengencerkan ke konsentrasi titran yang dibutuhkan.
SmartChemicals untuk Titrasi Digital
Supelco® SmartTitrants dan Supelco® SmartStandards menyediakan transfer data yang cepat dan lancar melalui tag RFID. Teknologi titrasi pintar ini menyimpan data sertifikat yang relevan dalam tag RFID yang tertanam pada label solusi volumetrik Titripur® kami, Standar volumetrik Certipur®, dan standar titran dan standar Aquastar® Karl Fischer. Sentuhan sederhana pada tag SmartChemical kami memungkinkan transfer nama produk, nomor artikel, nomor batch, konsentrasi, tanggal rilis, umur simpan, dan tanggal pembukaan awal.
Sumber Daya Terkait
- Flyer: Titripac® Volumetric Solutions – Stability and Sustainability for Your Titration Process
Learn more about Titripac® sustainable packaging, designed to reduce chemical and packaging waste and transportation emissions, and improve product stability after opening and during use.
- Article: Supelco® SmartChemicals for Titration
For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- Flyer: More Reliability and Comparability for Titration Results
Rely on consistently good titration results in your titration laboratory by using Titripur® Volumetric Solutions analyzed by a ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory in conjunction with Certipur® Volumetric Standards, Certified Reference Materials (CRM), according to ISO 17034.
- Brochure: Volumetric Solutions and Standards for Titration
Sophisticated and precise analyses require precisely adjusted and produced volumetric solutions. Whether you’re titrating reducing or oxidizing substances, acids, bases or complexing reagents in either aqueous or non-aqueous solutions: we offer the right solutions for every application.
- Guide: Titration Guide for Titer Determination
The titer determination of volumetric solutions is one of the most important preconditions to receive reliable and transparent results in titration.
Webinar Terkait
Pelajari parameter apa saja yang dapat memengaruhi proses titrasi Anda dan cara meningkatkan alur kerja harian Anda. Anda juga akan mendapatkan wawasan tentang inovasi terbaru kami tentang transfer data tanpa batas.
Dalam webinar pakar ini, kami mengeksplorasi dasar-dasar titrasi volumetrik dan menyajikan tips dan saran untuk membantu Anda memastikan bahwa hasil titrasi Anda selalu tepat dan dapat direproduksi
Dalam webinar pakar ini, kami mengeksplorasi dasar-dasar titrasi volumetrik dan menyajikan tips dan saran untuk membantu Anda memastikan bahwa hasil titrasi Anda selalu tepat dan dapat direproduksi.