Film Penyegel, Foil & Kaset
Film penyegel, pita, dan foil adalah bahan habis pakai yang penting dalam lingkungan laboratorium basah, yang memiliki peran penting dalam proses eksperimental.
- Film Penyegel: Dirancang untuk mencegah oksidasi, penguapan, dan kontaminasi silang, film ini melindungi sampel dan kultur sel selama pemrosesan, penyimpanan, dan pengangkutan, serta memastikan integritas sampel.
- Foils: Serbaguna dalam aplikasi, foil menutupi wadah labware dan membuat cawan timbangan atau wadah, melindungi sampel dari faktor lingkungan.
- Kaset dan Label: Sangat penting untuk pengemasan dan pelabelan yang aman, selotip memastikan wadah tertutup rapat dan tidak mudah rusak, sementara label memfasilitasi identifikasi dan pelacakan sampel yang tepat.Kami menyediakan berbagai macam film penyegel, foil, dan pita penyegel berkualitas tinggi dari produsen ternama seperti Duraseal ™, Parafilm®®, dan ThermalSeal®, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peneliti dan dokter dalam berbagai aplikasi laboratorium.
Products
Film Penyegel
Film penyegel digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk inkubasi umum, kultur sel, pelat sumur ganda PCR, dan penyimpanan. Portofolio kami yang komprehensif memungkinkan Anda untuk memilih dari berbagai jenis film penyegel dengan sifat seperti kemampuan segel panas, kemampuan tembus, non-sitotoksisitas, kemandulan, atau kompatibilitas dengan polipropilen (PP), polietilen (PE), dan polistiren (PS), yang paling sesuai untuk aplikasi Anda.
- Sistem SealMate ™ menyediakan metode yang nyaman untuk menyegel pelat mikro dengan film perekat. Tersedia dalam format steril dan non-steril.
- Mudah ditusuk, tebal 70 µm, polietilen dengan perekat akrilik, film penyegelan EZ-Pierce™ memungkinkan pemulihan sampel secara langsung dengan pipetor tunggal atau multisaluran dan probe robotik.Film ThermalSeal RT™ dan RT2RR™ merupakan kombinasi film poliester transparan secara optik dengan perekat kelas medis yang kuat, sangat halus, tidak menyerap, dan tidak berpendar untuk performa unggul dalam aplikasi PCR waktu nyata.
- Film penyegelan ThermalSeal RTS™ adalah poliolefin dengan perekat silikon yang dienkapsulasi lembam. Mereka jelas secara optik, dengan autofluoresensi rendah, dan sangat cocok untuk aplikasi qPCR waktu nyata, penyimpanan, dan kristalisasi protein.
- Segel yang dapat disegel dengan panas ClearASeal Peel ™ tersedia sebagai film bening dengan kejernihan optik yang baik dan kompatibilitas dengan pelat PP, PE, PS, dan kopolimer olefin siklik (COC) yang cocok untuk qPCR.
- Film yang dapat ditutup dengan gas PermASeal™ paling cocok untuk penyimpanan benih pertanian, serangga, dan kultur sel, selain untuk inkubasi jangka pendek.
- Petri-Seal™ adhesive sealing film adalah selotip tahan air dan tahan bahan kimia yang dirancang khusus untuk menyegel (menutupi) cawan petri dan pelat multiwell, dan dengan demikian mengurangi penguapan dan kemungkinan kontaminasi.
- Film peregangan laboratorium DuraSeal™ adalah film transparan multiguna, berbahan dasar polietilen, tahan panas dan tahan sobek yang membentuk penghalang kedap udara saat dililitkan pada bejana dan wadah kaca. Kami dapat menawarkan portofolio lengkap segel pelat spesialis Excel Scientific. Panduan pemilihan ini akan mengarahkan Anda ke opsi yang paling sesuai untuk aplikasi Anda.
Foils
Pilihlah dari berbagai pilihan foil kami, tersedia dalam berbagai format termasuk yang steril, dapat ditutup dengan panas, dapat ditusuk, dan dipotong terlebih dahulu untuk aplikasi spesifik di laboratorium penelitian Anda. Kami menawarkan aluminium foil yang dengan mudah menutupi piring laboratorium dan membentuk pelapis yang murah untuk meja, laci, dan baki agar mudah dibersihkan jika terjadi tumpahan atau kontaminasi. Aluminium foil Mini Bin ™ kami dirancang agar mudah digunakan dan limbah minimal, karena potongan-potongan foil berukuran khusus dapat dengan mudah dibuat yang ideal untuk autoklaf, pembekuan, inkubasi, melindungi peralatan laboratorium, pelapis, penyegelan, dan penyimpanan umum. Segel yang dapat ditutup dengan panas ThermASeal Foil ™ adalah laminasi foil steril dan tidak dapat ditembus yang dapat digunakan untuk aplikasi PCR, khususnya dengan siklus termal air, untuk penyimpanan jangka panjang pelarut dan organik lainnya (termasuk asam dan basa). Untuk penyimpanan dan pengiriman sampel PCR dan senyawa lainnya, kami menyediakan dua varian produk segel yang dapat ditutup dengan panas, PierceASeal Foil ™ (laminasi foil yang dapat ditembus) dan PeelASeal Foil ™ (segel yang tidak dapat ditembus). Lembar pembungkus/penutup Scienceware® Super-Polyfoil™ kami memiliki lapisan poliester termoplastik khusus yang menghalangi pengembangan lubang jarum yang disebabkan oleh autoklaf, inkubasi, dan implementasi laboratorium kimia. Untuk menghemat waktu Anda yang berharga, kami menawarkan Speedy-Foil® yang telah dipotong sebelumnya, aseptik, bebas RNase dan DNase yang memenuhi persyaratan FDA untuk kontak langsung dengan obat-obatan dan dapat digunakan untuk menutupi wadah laboratorium yang umum.
- AluminaSeal™, film aluminium yang dapat ditembus, non-toksisitas, dan steril sangat ideal untuk penyimpanan PCR, inkubasi, dan melindungi sampel yang peka terhadap cahaya.
- Segel yang dapat ditutup dengan panas PeelASeal Foil™ dapat digunakan untuk pelat PP, aplikasi PCR, dan penyimpanan jangka pendek.
- Pengambilan sampel secara langsung dengan ujung pipet dan probe robotik dapat dilakukan dengan film penyegelan aluminium foil eXTReme™ FoilSeal™. Pita Pengemasan, Pelabelan, dan Sterilisasi
Sekarang Anda dapat memilih dari rangkaian lengkap pita kami yang digunakan untuk pelabelan, isolasi, dan sterilisasi untuk aplikasi laboratorium Anda. Pita pelabelan berperekat kami yang memiliki tujuan umum dapat ditulis dengan pena, pensil, atau spidol permanen dan tetap efektif pada suhu dari -23°C hingga +121°C. Kami juga menawarkan pelindung pita isolasi silikon yang tahan terhadap kelembapan, panas, dan dingin, bahkan pada suhu ekstrem dari -65°C hingga 260°C. Selain itu, pita indikator autoklaf kami, Sigmaware™, memberikan indikasi positif kemandulan setelah 15 menit terpapar pada suhu 121°C dalam autoklaf uap.
Sumber Daya Terkait
- Guide: Sealing Film Table
Guide to help you choose the best sealing film product for your needs.