Amplifikasi Genom Utuh
Ketersediaan DNA genom dalam jumlah yang cukup sangat penting untuk berbagai analisis yang digunakan dalam studi kelainan pada manusia dan hewan. Dalam banyak kasus, sumber DNA terbatas, atau DNA yang tersedia rusak atau terdegradasi, sehingga peneliti tidak dapat melakukan analisis yang penting. Lini produk Whole Genome Amplification (WGA) kami menyediakan metode yang kuat dan akurat untuk mengamplifikasi jumlah nanogram bahan awal menjadi hasil mikrogram dengan penurunan alel yang minimal. Kami terus memperluas lini produk WGA kami untuk menawarkan berbagai solusi untuk amplifikasi seluruh genom dari berbagai bahan awal, termasuk penyeka bukal, sampel jaringan segar, sampel jaringan beku, kartu darah, darah tepi, dan jaringan yang difiksasi dengan formalin dan dibenamkan dalam parafin (FFPE). Teknologi WGA memungkinkan pengabadian sampel yang terbatas sehingga para peneliti memiliki kemampuan untuk melakukan semua analisis yang diinginkan pada satu sampel DNA.
Products
Whole Genome Amplification (WGA) Kits
Pengujian dan karakterisasi genomik telah menjadi alat yang penting untuk memahami sistem biologis. Seringkali, analisis tersebut terhambat oleh jumlah sampel yang akan diperiksa dan ketersediaan jumlah DNA genom yang cukup. Hal ini terutama menjadi masalah untuk sumber DNA yang langka dan diarsipkan. Kit GenomePlex® Whole Genome Amplification (WGA) telah dikembangkan untuk digunakan sebagai sistem throughput tinggi untuk amplifikasi DNA genom yang cepat dan sangat representatif dari sejumlah kecil bahan awal.
Kit GenomePlex® WGA menggunakan teknologi amplifikasi eksklusif berdasarkan fragmentasi acak DNA genom dan konversi fragmen kecil yang dihasilkan menjadi molekul OmniPlex® Library yang dapat diamplifikasi PCR yang diapit oleh situs primer universal. Perpustakaan OmniPlex® kemudian diamplifikasi menggunakan primer oligonukleotida universal dan jumlah siklus yang terbatas. Kit GenomePlex® WGA membutuhkan jumlah nanogram DNA genom dengan hasil 5-10 µg setelah PCR. Sistem ini cocok dengan berbagai sampel DNA yang telah dimurnikan termasuk darah lengkap, kartu darah, penyeka bukal, sumber tanaman, dan sampel jaringan yang diawetkan dengan formalin dan dibenamkan dalam parafin.
Strategi Amplifikasi Genom Utuh Sel Tunggal
GenomePlex® Kit Amplifikasi Genom Utuh Sel Tunggal (WGA4) dirancang untuk mengamplifikasi genom sel tunggal yang menghasilkan amplifikasi jutaan kali lipat yang menghasilkan jumlah mikrogram DNA genom. Metode amplifikasi genom utuh sel tunggal tradisional menghasilkan jumlah yang tidak mencukupi dengan representasi bias yang signifikan. Namun, teknologi GenomePlex® memberikan efisiensi amplifikasi dengan WGA DNA Polymerase. Kit WGA Sel Tunggal mencakup semua reagen yang diperlukan untuk lisis sel dan amplifikasi seluruh genom selanjutnya.
Kit WGA Sel Tunggal telah divalidasi dengan berbagai aplikasi hilir dan cocok untuk amplifikasi dari berbagai sumber termasuk tanaman, sel tetap polikarbonat, limfosit, sel kanker ginjal, sel epitel, sel leukemia, dan sel ketuban fibroblas. Genom yang diamplifikasi kompatibel dengan banyak aplikasi hilir termasuk hibridisasi genom komparatif (CGH), analisis mikrosatelit / STR, analisis SNP, QPCR, dan analisis genotipe lainnya.
Whole Transcriptome Amplification
Kit amplifikasi transkriptomenyeluruh (WTA) telah dikembangkan untuk menghasilkan target transkrip dalam jumlah yang cukup dari jumlah kecil RNA. WTA yang berhasil membutuhkan replikasi yang akurat dari transkrip representatif yang ada dalam sampel - tanpa putus sekolah atau bias mRNA tertentu. Kit WTA kami menyediakan metode yang akurat, cepat, dan sederhana untuk mengamplifikasi RNA total dari berbagai sumber, termasuk darah, jaringan tetap dan beku, kultur sel, sel yang diurutkan secara FACS, tanaman, dan mikroorganisme.Selain itu, WTA (WTA1, WTA2, SeqR) kit menyediakan amplifikasi cepat RNA total dalam waktu kurang dari 4 jam tanpa bias 3'. RNA yang diamplifikasi (cDNA) cocok untuk qPCR, analisis larik mikro, dan kloning tradisional. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi & nbsp; kami & nbsp; WTA1, & nbsp; WTA2, atau SeqR halaman produk.
SeqPlex-I Kit Amplifikasi DNA dan RNA untuk Illumina® Pengurutan Generasi Berikutnya
Kit Amplifikasi DNA dan RNA SeqPlex-I untuk amplifikasi genom utuh (WGA) dan amplifikasi transkriptom utuh (WTA) dirancang untuk memfasilitasi pengurutan generasi berikutnya (NGS) Illumina
®
dari jumlah yang sangat kecil atau DNA dan RNA yang terdegradasi / sangat terfragmentasi. Baik kit WGA dan WTA menggunakan teknologi eksklusif berdasarkan priming acak DNA atau RNA genom dan konversi fragmen kecil yang dihasilkan menjadi molekul perpustakaan yang dapat diamplifikasi PCR yang diapit oleh situs priming universal. Kit SeqPlex-I WGA dan WTA memungkinkan amplifikasi yang mudah dari sampel awal yang terbatas untuk input langsung yang nyaman ke dalam sel aliran NGS Illumina ®, memungkinkan Anda untuk mempercepat penemuan besar Anda berikutnya.
Sumber Daya Terkait
- Brochure: Molecular Essentials Guide
Learn how our comprehensive molecular tools and reagents provide precise, ready-to-use solutions for your workflows.
- Article: Saliva DNA Extraction & WGA Amplification
Whole Genome Amplification products, including kits for DNA extraction, support various DNA sources.
- Article: Whole Genome Amplification from Serum or Plasma Protocol
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
- Article: Animal Tissue DNA-Extraction & WGA Amplification Protocol
GenomePlex® Whole Genome Amplification efficiently extracts DNA from animal samples for genomic analysis.
- Article: Plant DNA Extraction & WGA Amplification Protocol
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.
- Article: Blood Card - WGA Protocol
Protocol extracts genomic DNA from blood cards, useful for limited DNA samples in amplification.
- Article: Extraction & Amplification of Whole Blood Using WGA-Protocol
Simple DNA isolation protocol from whole blood samples for genomic analysis, followed by GenomePlex® amplification.
- Article: Buccal DNA Extraction & WGA Amplification Protocol
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify, and purify genomic DNA from buccal swabs. Buccal swabs are a convenient method of acquiring a DNA sample.