Sambungan/Pemutusan untuk Bioproses
Sistem transfer cairan steril yang terdiri dari tabung, konektor, klem, katup, dan pemisah menyediakan penghubung penting antara jalur cairan sekali pakai dan berbagai langkah dalam proses aseptik Anda, baik plastik-ke-stainless atau plastik-ke-plastik. Kami menawarkan tiga jenis konektor dan alat crimping untuk pemutusan sambungan yang steril. Kami juga dapat mengonfigurasi rakitan sekali pakai standar dengan jenis tabung umum yang tersedia secara komersial, seperti silikon yang diawetkan dengan platinum dan elastomer termoplastik C-Flex® 374.
Dapat diandalkan dan mudah digunakan, konektor Lynx® memiliki desain unik yang memungkinkan perpindahan fluida dan menjaga sterilitas. Konektor Lynx® tersedia secara terpisah atau sebagai bagian dari rakitan lengkap.
Baca lebih lanjut tentang
Products
Konektor CDR (Hubungkan, Putuskan, dan Sambungkan Kembali) Lynx®./h2>
Konektor CDR Lynx® menyediakan koneksi yang andal dan tervalidasi untuk beberapa transfer cairan steril. Konektor ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam bioproses sekali pakai dengan memungkinkan hingga enam koneksi, pemutusan, dan penyambungan kembali beberapa jalur aliran sekaligus tetap steril dan bebas bocor. Konektor Steril Lynx® CDR tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari duri selang 3/8 inci hingga TC 1½ inci, dan konfigurasi mulai dari pengambilan sampel hingga penambahan perantara hingga transfer cairan curah. Hubungkan, lepaskan, dan sambungkan kembali sistem sekali pakai dan hibrida Anda baik dalam keadaan basah maupun di bawah tekanan.
Lynx® Konektor S2S (Steril ke Steril)
Lynx® Konektor S2S adalah perangkat sekali pakai, sekali aktuasi, kompatibel dengan gamma dan autoklaf yang menghubungkan jalur cairan yang disterilkan. Setelah Anda menyambungkan konektor perempuan dan laki-laki, jalur cairan steril diaktifkan dan tidak dapat dibongkar.
Lynx® Konektor ST (Steam-To)
Konektor Lynx® ST memungkinkan Anda mengintegrasikan peralatan proses berpipa keras yang dapat diuapi dengan jalur cairan steril sekali pakai. Tersedia dalam ukuran ¼ inci, ½ inci, dan 1 inci, Konektor Lynx® ST menyediakan koneksi steril yang ekonomis, mudah, dan andal untuk transfer atau pengambilan sampel cairan steril yang aman. Konektor Lynx® ST kompatibel dengan gamma dan autoklaf, sehingga ideal untuk diintegrasikan ke dalam rakitan yang disterilkan.
Pemutusan steril
NovaSeal™ Crimping Tool dengan aman menyegel dan memutuskan rakitan sekali pakai menjadi dua jalur fluida steril. Tersedia dalam format manual dan bertenaga baterai, alat ini mengerutkan dan memotong pipa penjepit dan tabung silikon secara bersamaan dalam satu gerakan sederhana. Kombinasi pipa penjepit/tabung dan alat crimping ini memberi Anda cara yang steril untuk memotong dan memisahkan rakitan Mobius® Anda, menjaga kemandulan, dan melindungi cairan dengan aman dari lingkungan luar.
Sumber Daya Produk Terkait
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
A holistic buffer management overview
- Tech Brief: Steam-In-Place Feasibility Study for Lynx® CDR 1.5-inch Female Sterile-to-Sterile Connectors
Describes the mechanical strength of Lynx® CDR connectors during extreme steaming conditions as well as their ability to be steam sterilized.
- Tech Brief: Lynx® S2S and Lynx® ST Connector Tubing Assembly Autoclave Sterilization
This study was designed to determine the minimum time required to achieve sterilization of different assemblies containing tubing, filters, and Lynx® S2S connectors using both gender couplings and Lynx® ST connectors.
- Tech Brief: Lynx® S2S Connector Capability and Integrity after Three Autoclave Sterilization
This technical brief summarizes data demonstrating the integrity and functionality of Lynx® S2S connectors after exposure to aggressive autoclave sterilization conditions.
- Data Sheet: Lynx® CDR Connector
The Lynx® CDR (Connect, Disconnect and Reconnect) device provides a reliable and validated connection for multiple transfers of sterile fluids.
- Data Sheet: Lynx® S2S Connector
The uniquely designed Lynx® S2S (sterile to sterile) connector is a single-use, single-actuation, gamma and autoclave compatible disposable device for connecting sterilized fluid paths in biopharmaceutical processes.
- Data Sheet: Lynx® ST Connector
Enables integration of steamable hard piped process equipment with disposable sterile fluid paths
- Data Sheet: NovaSeal™ Crimping Tool
Securely seal and separate single-use tubing
- Application Note: Implementation of Lynx® CDR Sterile Connectors in a Perfusion Application
This two-tiered study was designed to explore both how the connector may contribute to cell shear in flow rate conditions similar to those observed in typical 200 L perfusion bioprocesses, and also to demonstrate the efficacy of implementing a Lynx® CDR connector in an actual perfusion process using an XCell™ ATF 2 System.
- Application Note: Use of the Lynx® CDR Connector in a Non-classified “Gray Space” Environment
In this study, the Lynx® CDR Connector was utilized during two typical bioprocessing steps (media preparation and bioreactor fill) where multiple connections/disconnections are required.
- Tech Brief: Choosing the right sterile connector based on design and sterility test results
Factors to consider when choosing a single-use connector