Filtrasi Steril Akhir & Pengisian
Filtrasi steril akhir dan pengisian merupakan langkah terakhir dalam proses produksi dan memainkan peran krusial dalam memastikan sterilitas produk obat dan keamanan bagi pasien. Komponen dan solusi sekali pakai Mobius® kami mempermudah operasi kompleks ini dan mengurangi risiko kontaminasi, sambil menawarkan kecepatan dan fleksibilitas tanpa mengorbankan standar keamanan dan kualitas tertinggi.
Mengurangi Risiko dalam Uji Integritas dengan Sistem Filtrasi Mobius® iPUPSIT
Sistem Filtrasi Mobius® iPUPSIT kami yang baru mengotomatiskan pengujian integritas pra-penggunaan pasca-sterilisasi (PUPSIT) pada filter sterilisasi kritis dan mengurangi risiko kontaminasi, kegagalan pengujian, serta kerugian batch yang mungkin terjadi. Sistem yang telah dirancang sebelumnya ini menyederhanakan operasi manual yang sangat kompleks, mengurangi kemungkinan kesalahan operator sambil memberikan fleksibilitas untuk konfigurasi filtrasi sekali pakai yang berbeda.
- Optimalkan Ruang: Desain kompak untuk ruang bersih yang sempit
- Dapatkan Fleksibilitas: Sistem modular yang kompatibel dengan perakitan tunggal dan cadangan dari Millipak Final Fill 20 hingga Opticap XL 10 Capsule Filters
- Sesuaikan Otomatisasi: Pilihan beragam dari pencatatan lokal hingga otomatisasi penuh
- Maksimalkan Pemulihan Produk: Sistem dan bahan habis pakai yang dioptimalkan untuk mengurangi kerugian hasil
Products
Filter untuk Filtrasi Aseptik
Filter gas sangat penting untuk menjaga batas antara lingkungan dan jalur fluida aseptik. Filter yang mengandung membran hidrofobik Millipore Express® SPG (Sterile, Phobic Gamma) berstandar sterilisasi adalah pilihan utama untuk filtrasi gas dan ventilasi dalam aplikasi sekali pakai.
Filter penghalang Millipak® mengandungmembran Durapore® hidrofilik dan hidrofobik berstandar steril, memungkinkan aliran cairan dan gas. Filter ini menyederhanakan PUPSIT dengan menjaga sterilitas sistem sambil menghilangkan keterbatasan kantong pembilasan atau kaleng.
Untuk filtrasi steril cairan air, filter yang mengandung membran Durapore® poliviniliden fluorida (PVDF) yang teruji menawarkan ikatan protein rendah dan ketahanan superior. Untuk beberapa proses, filter membran Millipore Express® polietersulfona (PES) yang terpercaya mungkin menjadi pilihan yang lebih baik.
Filter membran kami tersedia dalam berbagai format filter dan sepenuhnya dapat diskalakan dari alat skala kecil hingga produksi skala pilot dan produksi. Filter kapsul kompatibel dengan autoklaf atau irradiasi gamma dan juga tersedia dalam kondisi steril sebelumnya untuk fleksibilitas maksimal.
- Filter Millipak® Final Fill mengandung membran Durapore® PVDF dengan berbagai ukuran pori. Format cakram bertumpuk kapsul meminimalkan volume penahanan produk.
- Filter Durapore® 0.22 µm mengandung lapisan tunggal membran PVDF sterilisasi berukuran 0.22 µm, kokoh, memiliki ikatan protein rendah, dan tersedia dalam berbagai format filter.
- Filter Millipore Express® SHF (Steril, High Flux) mengandung lapisan tunggal membran PES sterilisasi 0.2 µm dan menawarkan aliran tinggi serta kompatibilitas kimia yang sangat luas.
- Filter membran PVDFDurapore® 5.0 µm menghilangkan agregat dan partikel dari cairan steril dalam jumlah besar dan tersedia dalam berbagai format filter.
Perakitan Pengisian Sekali Pakai untuk Proses Pengisian dan Penyelesaian
Perakitan pengisian sekali pakai kami dirancang khusus untuk terintegrasi dengan berbagai merek mesin pengisian isolator atau RABS. Para ahli Mobius® kami bekerja sama dengan Anda dan pemasok mesin Anda untuk memastikan sistem dirancang sesuai kebutuhan Anda dan memenuhi persyaratan regulasi. Portofolio komponen sekali pakai kami yang beragam dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sistem pengisian Anda, dan meliputi:
- Konektor steril
- Tas header 2D hingga 50 L
- Selang pompa dosis
- Manifold TC yang dicetak
- Tas Beta
- Jarum pengisian sekali pakai
Hasilnya adalah sistem pengisian akhir sekali pakai yang siap digunakan langsung dari kotaknya, dilengkapi dengan perakitan modular yang sepenuhnya dioptimalkan. Sistem ini dapat direplikasi, skalabel, dan memudahkan transfer teknologi di berbagai lokasi.
Silakan hubungi perwakilan lokal Anda untuk bantuan dalam merancang perakitan filtrasi akhir dan pengisian kustom.
Kepatuhan Regulasi
Melengkapi portofolio produk kami, Program Emprove® mengumpulkan data pengujian produk yang komprehensif, pernyataan kualitas, dan informasi regulasi dalam format yang mudah diakses untuk menyederhanakan kebutuhan kepatuhan Anda.
Sumber Daya Terkait
- Article: Aseptic Filter Formats: Selection Guide
This technical article provides a high level overview of different formats available to help guide product selection.
- Technical Note: Improved Product Recovery Using Blow-down with Millipak® Final Fill Filters
In this tech note, we compare hold-up volume of both pleated and stacked disc filters and highlight the benefits of filter blow-down for maximizing product recovery.
- Application Note: Establishing Product Specific Bubble Point Values for Sterilizing-Grade Filters
Integrity testing sterilizing filters is a fundamental requirement of critical process filtration applications in the pharmaceutical industry.
- Technical Note: Millipak® Final Fill Filters Reduce Contamination Risks and Simplify Filtration System Design and Operation
This tech note summarizes the results of microbial challenge studies that confirm the aseptic multipurpose port (AMPP) prevents microbial contamination entering the flow path.
- White Paper: Adoption Of Single-Use For Final Filtration
Single-use systems (SUS) are now used routinely in the manufacture of biologics in both upstream and downstream operations.
- Data Sheet: Durapore® Family Guide
We offer a full portfolio of membrane filters to meet the needs of different bioprocess applications.
- Specification Sheet: Single-Use Filling Needles Integrated into Mobius® Final Fill Assemblies
Mobius® single-use filling needles are available in four different styles, several different sizes, and are compatible with filling machines manufactured by various machine vendors.