Inaktivasi Virus
Keamanan virus merupakan komponen penting untuk memastikan profil keamanan produk obat bagi pasien. Berbeda dengan pemisahan kromatografi atau penyaringan virus yang menghilangkan virus, langkah inaktivasi virus menggunakan bahan kimia atau pH rendah untuk mengurangi tingkat virus yang menular.
Meskipun pendekatan untuk inaktivasi virus sangat bergantung pada proses dan molekul, kebutuhan yang mendasarinya sama: bahan kimia berkualitas tinggi, bebas dari kontaminan virus yang sesuai untuk pembuatan biologi.
Solusi kimia kami yang berbeda menawarkan kualitas dan profil keamanan yang Anda butuhkan untuk pembuatan biologi.
Jelajahi penawaran dan layanan kami untuk:
Products
Pengolahan pelarut/deterjen
Pengolahan pelarut/deterjen mengganggu membran lipid virus yang diselimuti, yang menyebabkan inaktivasi virus. Perawatan inaktivasi virus ini biasanya dilakukan sebagai tambahan dari langkah-langkah pembersihan virus lainnya dan sangat berguna ketika metode inaktivasi virus alternatif, seperti inaktivasi pH rendah, tidak dapat dilakukan.
Deterjen Triton™ X-100 telah lama digunakan untuk inaktivasi virus dalam pemrosesan biologis. Namun, karena adanya pembatasan di Uni Eropa karena terdaftar dalam REACH (Registrasi, Evaluasi, Otorisasi, dan Pembatasan Bahan Kimia), kami telah mengembangkan portofolio deterjen Deviron®: Deterjen Deviron® C16 Emprove® Evolve dan deterjen Deviron® 13-S9 Emprove® Expert. Solusi deterjen berkelanjutan untuk industri biofarma ini memiliki kinerja inaktivasi virus yang sangat baik dan mudah dihilangkan selama pemrosesan.
Sebagai catatan, deterjen Deviron® merupakan bagian dari Program Emprove®.
Jelajahi manfaat deterjen ramah lingkungan Deviron®.
Pengolahan pH rendah
Pengolahan pH rendah
Perlakuan pH rendah biasanya digunakan untuk inaktivasi virus yang diselimuti dalam pembuatan antibodi monoklonal (mAb), namun untuk molekul yang sensitif terhadap pH, inaktivasi virus dengan deterjen mungkin lebih disukai.
Keberhasilan inaktivasi virus dalam bioproses bergantung pada asam dan buffer berkualitas tinggi yang memiliki tingkat bioburden dan endotoksin yang rendah dan diproduksi atau dimurnikan di bawah praktik manufaktur yang baik (GMP) untuk kemurnian dan kinerja yang tinggi secara konsisten.
Jelajahi rangkaian asam dan buffer berkualitas tinggi.
Membantu Anda melewati labirin peraturan
Sebagai bagian dari industri kami yang terdepan
Emprove® Chemicals portofolio, semua bahan untuk inaktivasi virus didukung dengan dokumentasi yang komprehensif dan terkini untuk membantu Anda mengatasi tantangan peraturan, mengelola risiko, dan meningkatkan proses.
Semua reagen terintegrasi dengan Program Emprove® kami untuk menyederhanakan proses kualifikasi dan dokumentasi bahan baku Anda. Portofolio Emprove®Expert kami dirancang untuk aplikasi berisiko lebih tinggi yang membutuhkan tingkat bioburden dan endotoksin yang rendah.
Pelajari lebih lanjut tentang Program Emprove® kami dan meminta dokumen demo di sini.
Layanan Pengujian Pembersihan Virus
Studi pembersihan virus menunjukkan kemampuan langkah-langkah pemrosesan hilir untuk menghilangkan atau menonaktifkan virus endogen dan adventif dan merupakan komponen penting dalam pengajuan peraturan.
Tim kami yang terdiri dari para ahli regulasi, pemrosesan hilir, dan virologi menawarkan pengalaman puluhan tahun dalam merancang dan melaksanakan studi pembersihan, yang sesuai dengan harapan regulasi. Layanan Izin Viral Clearance Bioreliance® kami dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda sehingga memungkinkan Anda meminimalkan risiko dan memastikan keamanan produk Anda bagi pasien.
Pelajari lebih lanjut tentang Layanan Izin Viral Bioreliance® kami.
Sumber Daya Terkait
- Application Note: Deviron® Detergents for Viral Inactivation
Deviron® C16 and Deviron® 13-S9 Detergents for Solvent/Detergent Viral Inactivation of Plasma in Mobius® Single-Use Containers
- Brochure: The Deviron® Detergent Portfolio
Greener Alternatives to Triton™ X-100 for Biopharmaceutical Applications.
- Flyer: Deviron® 13-S9 Detergent, EMPROVE® Expert
Aligning with two principles of Green Chemistry: Designing safer chemicals and Design for degradation.