Barang yang Dapat Diekstrak dan Barang yang Dapat Dilepas
Memahami potensi bahan yang dapat larut yang dapat memengaruhi keselamatan pasien merupakan langkah penting dalam strategi validasi produsen biofarmasi mana pun. Layanan Extractables & Leachables (E&L) kami akan mempertimbangkan pendekatan berbasis risiko untuk menentukan apakah keselamatan pasien terpengaruh secara negatif oleh bahan plastik yang bersentuhan dengan produk obat akhir selama proses Anda, sambil menilai potensi toksisitas terhadap pasien.
Sesuai dengan ekspektasi peraturan, tim E&L kami akan melakukan interpretasi menyeluruh terhadap kumpulan data extractables sambil mengevaluasi kekritisan rangkaian proses dan sistem sekali pakai Anda. Kami dapat menentukan:
- Komponen sekali pakai yang akan dievaluasi
- Pilihan metode analisis
- Model pelarut
- Kondisi terburuk yang relevan
Penilaian E&L yang lancar dan kuat
Untuk menunjukkan bahwa perangkat filtrasi dan bahan sistem sekali pakai yang digunakan dalam produksi Anda tidak akan berdampak buruk pada keamanan produk obat bagi pasien, kami membantu Anda melakukan penilaian risiko dan merekomendasikan strategi validasi langkah demi langkah.
Cara yang Lebih Mudah untuk Mencapai Penilaian E&L yang Mulus dan Kuat
Mengumpulkan
Dokumen yang Dapat Diekstrak:
- Memungkinkan kualifikasi awal
- Memastikan fungsionalitas produk
- Memastikan keamanan bahan
Menafsirkan
Di mana Layanan Studi Bahan yang Dapat Diekstraksi
Evaluasi & Mitigasi
Laporan Keselamatan Pasien
Laporan Lepasan
Di mana
Keselamatan Pasien
Layanan Evaluasi Layanan Studi Lepasan
Memaksimalkan
Memaksimalkan upaya untuk memastikan keselamatan pasien
- Evaluasi zat yang dapat diekstrak. Dengan mempertimbangkan kasus terburuk dan pendekatan model pelarut, data zat yang dapat diekstrak akan dikompilasi melalui studi analitik kami atau melalui Program Emprove®.
- Penilaian keselamatan pasien. Evaluasi keselamatan pasien dilakukan oleh ahli toksikologi internal untuk menentukan potensi risiko bagi pasien. Data yang dapat diekstrak dan/atau yang dapat larut, proses pembuatan, dan posologi obat digunakan untuk menghitung potensi asupan harian yang dapat larut dibandingkan dengan batas paparan.
- b>Pengujian yang dapat larut. Jika diperlukan oleh pendekatan berbasis risiko, studi lepasan dilakukan dengan menggunakan kondisi proses dan produk pengguna akhir untuk mengidentifikasi senyawa dari perangkat filtrasi dan sistem sekali pakai, diikuti dengan penilaian keselamatan pasien.
Paket data ekstraksi atau lepasan yang dihasilkan dapat membuktikan dan menegaskan keamanan E&L dari proses produksi Anda atau menentukan perlunya evaluasi tambahan. Layanan Validasi selanjutnya dapat membantu Anda mengurangi risiko dengan studi pembilasan dan desain proses alternatif.
Minta penawaran dan mulailah hari ini.
Sumber Daya Produk Terkait
Brosur Pengujian Layanan Validasi Extractables dan Leachables
Artikel: Lanskap untuk Sistem Sekali Pakai
Webinar: Penilaian Risiko Bahan Baku BioPhorum
Webinar: Kemajuan dalam Pengujian E&L untuk Teknologi Proses Sekali Pakai
Buku Putih: Peran Data Ekstraksi BPOG dalam Penerapan Sistem Sekali Pakai yang Efektif