Merck
EHU028581
MISSION® esiRNA
targeting human IGF2R
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CCCTTATTCATCGCACTGGTGGTTATGAGGCTTATGATGAGAGTGAGGATGATGCCTCCGATACCAACCCTGATTTCTACATCAATATTTGTCAGCCACTAAATCCCATGCACGGAGTGCCCTGTCCTGCCGGAGCCGCTGTGTGCAAAGTTCCTATTGATGGTCCCCCCATAGATATCGGCCGGGTAGCAGGACCACCAATACTCAATCCAATAGCAAATGAGATTTACTTGAATTTTGAAAGCAGTACTCCTTGCTTAGCGGACAAGCATTTCAACTACACCTCGCTCATCGCGTTTCACTGTAAGAGAGGTGTGAGCATGGGAACGCCTAAGCTGTTAAGGACCAGCGAGTGCGACTTTGTGTTCGAATGGGAGACTCCTGTCGTCTGTCCTGATGAAGTGAGGATGGATGGC
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Note legali
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ming Sun et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(2), 2730-2748 (2020-01-08)
The small GTPase Ras-related protein Rab-7a (Rab7a) serves as a key organizer of the endosomal-lysosomal system. However, molecular mechanisms controlling Rab7a activation levels and subcellular translocation are still poorly defined. Here, we demonstrate that type Igamma phosphatidylinositol phosphate 5-kinase i5
Gui Yang et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 133(6), 1702-1708 (2014-04-05)
The functions of regulatory T (Treg) cells are important in immunity, and the regulatory mechanisms of Treg cell activities are not fully understood yet. We sought to investigate the role of insulin-like growth factor (IGF) 2 in the upregulation of
Contatta l'Assistenza Tecnica